Merck
AABH97CE8F3F
AA BLOCKS, INC.
5-chloro-2-(pyrrolidin-1-yl)aniline hydrochloride
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.14
Numéro MDL:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Iupac Name
5-chloro-2-(1-pyrrolidinyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-8-3-4-10(9(12)7-8)13-5-1-2-6-13;/h3-4,7H,1-2,5-6,12H2;1H
Clé InChI
NBRLXSWJHZSKCR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1052547-63-3
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1052547-63-3