Merck
Passer à
BL3H1F1C9471
BLD Pharmatech
4-Amino-1-methylpiperidine
Synonyme(s) :
1-methyl-4-piperidinylamine
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Expédition sous 5 jour(s) - par un Aldrich Partner.
20,00 €
5 g
Expédition sous 5 jour(s) - par un Aldrich Partner.
23,00 €
10 g
Expédition sous 5 jour(s) - par un Aldrich Partner.
26,00 €
25 g
Expédition sous 5 jour(s) - par un Aldrich Partner.
30,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
MDL number:
Réf. du fournisseur: BD3037-1G
20,00 €
Expédition sous 5 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
Inchi Key
ALOCUZOKRULSAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-1-methylpiperidine