Merck
99100101
Opentrons® 50μL tip rack
new
Tips for AAW Workstation
A propos de cet article
Code UNSPSC :
41121608
Volume:
50 μL
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Matériaux
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free (Human)
PCR clean
RNase and DNase free
endotoxin free
pyrogen free
Fabricant/nom de marque
991-00101
Conditionnement
pkg of 20 packs of 96 each
Volume
50 μL
Description générale
50 µL pipette tips for the Opentrons Flex, provided sterile in racks or blister packs (refills). Tips are clear, non-conducting polypropylene tips, free of human DNA, PCR inhibitors, RNase/DNase, pyrogens, and endotoxins. Opentrons Flex Tips and Racks are autoclavable.
Informations légales
AAW is a trademark of Millipore Corporation
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Opentrons is a registered trademark of Opentrons Labworks, Inc.