Merck
99900204
Opentrons Flex Magnetic Block
new
Opentrons Flex Magnetic Block
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
999-00204
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
Application(s)
clinical testing
Compatibilité
AAW™ Workstation & Flex Robot
Catégories apparentées
Description générale
OPENTRONSFLEX Magnetic Block is a 96-well magnetic well plate holder containing static ring magnets, specifically designed for use with the AAW Workstation. Use it with the AAW™ Flex Gripper and skirted 96-well PCR or deep-well plates to facilitate quick and efficient separation using magnetic beads.
Informations légales
AAW is a trademark of Millipore Corporation
OPENTRONSFLEX is a trademark of Opentrons Labworks, Inc.
Contenu apparenté
Read an automated protocol for protein purification using PureProteome™ nickel magnetic beads on the AAW™ automated assay workstation and see results comparing manual vs automated runs.