| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 162,00 € | ||
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 252,00 € |
A propos de cet article
162,00 €
Quality Level
usage
300-830 purifications
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
45-55 mg/mL (Magnetic particle)
test parameters
total test time: 5 min
suitability
suitable for nucleic acid purification
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
Catégories apparentées
General description
Features and Benefits
- Nucleic Acid Isolation
- Manual or high-throughput automated isolations
- RT-qPCR
- Digital PCR
- Biological samples can be used
- Room temperature stable reagents
- DNA free
- DNase free
- RNase free
- NICKase free
- simple and fast protocols
Other Notes
- UPMPWB2-300ML - Usage sufficient for ~300-500 purifications
- UPMPWB2-500ML - Usage sufficient for ~500-830 purifications
Legal Information
Composants de kit seuls
- UPMPPART-2ML-KC Ultra pure MagPrep Magnetic Particles
- UPMPCFDBB-50ML-KC Ultra pure MagPrep cfDNA Binding Buffer
- UPMPWB1-100ML-KC Ultra pure MagPrep Wash Buffer 1
- UPMPWB2-100ML-KC Ultra pure MagPrep Wash Buffer 2
- UPMPEB-10ML-KC Ultra pure MagPrep Elution Buffer
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-8.5 °F
flash_point_c
-22.5 °C
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Explore high-quality raw materials for diagnostic assay development and IVD manufacturing. Leverage our expertise in molecular diagnostic testing and enzymes for molecular assays.
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| UPMPWB2-500ML | 04065272386487 |
| UPMPWB2-300ML | 04065272386470 |