Merck
Plaques filtrantes MultiScreen®
Les plaques MultiScreen® à 96 et 384 puits sont disponibles dans de nombreuses configurations et dans divers matériaux de fabrication afin de garantir leur compatibilité avec différentes formulations de milieux et de solvants. Les plaques MultiScreen® à fond plein sont disponibles pour les tests de criblage par chimiluminescence et par fluorescence, la préparation et le stockage d’échantillons, ainsi que pour les tests ELISA, y compris au format de bandelettes à 8 puits. Les plaques à filtre sont indispensables pour la préparation des échantillons, notamment la séparation cellulaire pour la cytométrie en flux, l'ELISpot, la migration, l'invasion et la chimiotaxie cellulaires, la liaison des enzymes et des ligands aux récepteurs, ainsi que les tests de solubilité et de perméabilité, y compris le PAMPA. Les plaques sont compatibles avec l'automatisation et conçues pour être utilisées avec le flux de travail sous vide DirectStack™ afin de minimiser la contamination croisée entre échantillons. La personnalisation des produits est disponible, notamment pour les codes-barres, le choix de la membrane et l'emballage.
Produits
Afficher 1-20 sur 92
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 92
Comparer
Numéro du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 92
Plaques filtrantes MultiScreen®
Une image montrant plusieurs plaques MultiScreen® à 96 puits manipulées par une machine à plaques MultiScreen®.
Flux de travail automatisé utilisant les plaques filtrantes MultiScreen®
Les plaques de filtration MultiScreen® ont été conçues pour fonctionner efficacement avec des systèmes de détection et d'imagerie sensibles, offrant une manipulation fiable et robuste des échantillons ainsi qu'un transfert précis. Les plaques à 96 et 384 puits sont fabriquées à partir d'une large gamme de matériaux de boîtier afin de garantir leur compatibilité avec divers types d'échantillons. Les plaques de filtration MultiScreen® sont proposées avec un large choix de filtres à membrane, disponibles en versions stériles et non stériles.
  • Membranes Durapore® (PVDF) : membranes à faible liaison aux protéines et aux acides nucléiques, avec des tailles de pores de 0,22 à 1,2 µm, destinées à la préparation d'échantillons, aux dosages biochimiques et aux applications à base de billes
  • Membranes Immobilon®P (PVDF) : membranes à forte fixation des protéines et des acides nucléiques, disponibles avec une taille de pores de 0,45 µm pour l'ELISpot, y compris l'ELISpot fluorescent et les tests de fixation de l'ADN ou des protéines
  • Diverses autres membranes sont disponibles, notamment en MCE (nitrocellulose), PTFE, polycarbonate, etc.
Plaques filtrantes
MultiScreen®HTS
Les plaques MultiScreen®HTS sont spécialement conçues pour une utilisation à haut débit avec des stations de travail automatisées. Leurs parois latérales rigides facilitent la manipulation, et leur surface spacieuse permet de placer facilement des étiquettes à code-barres. Les puits individuels sont scellés pour empêcher toute interférence résultant de l'incubation. Le système de drainage inférieur breveté est amovible pour faciliter l'accès aux filtres. Les plaques filtrantes MultiScreen®HTS+ sont dotées d'un support unique en maille de nylon qui améliore le lavage, réduit le bruit de fond et optimise le rapport signal/bruit. Les plaques filtrantes sont disponibles en formats 96 et 384 puits, ainsi qu'avec un large choix de membranes et de plastiques. 
Plaques filtrantes MultiScreen® Classic
Les plaques MultiScreen® Classic sont spécialement conçues pour les tests nécessitant le retrait du drain inférieur et l'accès aux membranes. Le matériau de base flexible de la plaque peut être retiré à la main pour les tests à faible débit. Les puits individuels sont scellés pour empêcher toute interférence due à l'incubation. Les plaques filtrantes sont disponibles au format 96 puits et dans une large gamme de membranes et de plastiques.
Plaques filtrantes MultiScreen® Solvinert™
Pour la préparation des échantillons, la précipitation des protéines à l'aide de solvants, les tests de clivage sur billes et le transfert quantitatif de filtrat à des fins d'analyse, nous recommandons les plaques filtrantes MultiScreen® Solvinert™. Ces plaques contiennent des membranes en PTFE hydrophiles ou hydrophobes qui garantissent de faibles taux d'extractibles, une faible liaison indésirable et une récupération élevée des analytes.
Plaques filtrantes MultiScreen® Mesh
Les systèmes MultiScreen® MESH utilisent une plaque filtrante à fond en maille de nylon à 96 puits et constituent un système complet pour le criblage de cibles et d'autres applications critiques, en évaluant de nouveaux composés à l'aide d'organismes multicellulaires comme modèle in vivo. Ces systèmes sont couramment utilisés dans la recherche pharmaceutique et agropharmaceutique pour des tests mesurant la cytotoxicité, la paralysie et la mort. Les plaques sont fabriquées en plastique optiquement transparent pour faciliter l'imagerie.
Plaques filtrantes MultiScreen®-MIC pour la migration, l'invasion et la chimiotaxie
La plaque filtrante MultiScreen®-MIC offre une plateforme fiable et polyvalente pour toute une gamme de tests de criblage cellulaires, notamment la migration, l'invasion, la chimiotaxie, la co-culture, l'angiogenèse et la transmigration. Les plaques et les kits sont disponibles dans une large gamme de tailles de pores de membrane afin de s'adapter aux tests utilisant des lignées cellulaires adhérentes ou en suspension et de favoriser la croissance cellulaire pour les tests de transmigration et de co-culture. Les plaques sont fournies stériles afin de permettre des temps d'incubation plus longs et de faciliter la mise en place et l'analyse des tests dans le même dispositif.
  • Utilisation avec des cellules adhérentes ou en suspension
  • Large compatibilité avec les tests
  • Grande cohérence des tests avec une faible variabilité inter-tests
  • Membrane en polycarbonate disponible avec des tailles de pores de 3, 5 et 8 μm
  • Kits préassemblés disponibles
Plaques filtrantes MultiScreen® PCR
Les plaques filtrantes MultiScreen® PCR exploitent les principes d'exclusion stérique pour purifier les produits de la réaction en chaîne par polymérase (PCR), les préparations de chromosomes artificiels bactériens (BAC) et les préparations de plasmides, ainsi que pour le nettoyage des réactions de séquençage. Ces plaques offrent des filtres permettant une purification PCR rapide, automatisable et à haut débit. Les plaques sont disponibles en formats 96 et 384 puits, y compris un format micro-96 puits pour la purification d'échantillons de produits PCR de plus petit volume.
  • Haute pureté et rendement élevé
  • Temps de traitement rapides
  • Élimination des amorces > 99,5 %
  • Plaque à micro-puits MultiScreen® PCR96 recommandée pour les petits volumes (1 à 150 μL)
Collecteurs sous vide MultiScreen® et accessoires
Les collecteurs sous vide MultiScreen® utilisent la technologie DirectStack™ pour améliorer les performances et la fiabilité des tests basés sur des filtres, permettant un empilage de plaques sur plaques qui élimine les espaces entre les guides d'écoulement et les puits de réception dans les applications nécessitant la collecte de filtrat. Une gamme d'accessoires est disponible pour optimiser les flux de travail en matière de radioactivité, de chromatographie et de collecte d'échantillons.
Vous souhaitez en savoir plus sur les plaques Millicell® ? Découvrez notre vaste gamme d'inserts et de plaques de culture cellulaire Millicell®.
Ressources connexes
Page 1 sur 2
Connectez-vous pour continuer
Vous n'avez pas de compte ?
Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.