Merck
AccueilProduitsFiltrationFiltres sous vide
Filtres sous vide
Nous fournissons des unités de filtration sous vide pour flacon et sous pression destinées à la filtration courante de tampons, solvants et milieux de culture, des filtres sans seringue pour la préparation d'échantillons HPLC et UHPLC, des entonnoirs de filtration sous pression pour assécher un soluté et ses composés, et des entonnoirs de filtration analytiques pour les analyses microbiologiques. Il existe également des rampes à vide et des dispositifs de filtration en ligne très pratiques qui aident à confiner et isoler les contaminants.  
CATÉGORIES LES PLUS DEMANDÉES
Produits
Afficher 1-20 sur 587
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 587
Comparer
Numéro du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
UNITÉS DE FILTRATION SOUS VIDE POUR FLACON
Les unités de filtration sous vide pour flacon et les assemblages de filtration sont conçus pour la filtration de grands volumes ou pour la filtration stérilisante de tampons, milieux de culture et autres solutions aqueuses. Il convient de sélectionner les produits sur la base du matériau de la membrane, de la dimension des pores de la membrane, de la capacité de l'entonnoir et du diamètre du col du flacon de réception. Des unités de filtration stériles et non stériles sont disponibles au choix et comprennent les unités de filtration Millicup ®, ainsi que des produits des marques Corning®, BRAND®, DWK DURAN®, Nalgene® FastCap™, ZapCap® et TPP® Filtermax.
Matériau de la membrane
  • Les membranes en polyéthersulfone (PES) sont recommandées pour filtrer des milieux de culture, car elles présentent des débits élevés et une faible adsorption protéique.
  • Les membranes en acétate de cellulose (CA) sont idéales pour filtrer des échantillons biologiques et des milieux de culture contenant du sérum, car elles présentent une très faible adsorption des protéines et des macromolécules.
  • Les membranes en nitrate de cellulose (CN) sont recommandées pour la filtration de tampons en général et présentent un faible taux d'extractibles, mais une adsorption protéique élevée.
  • Les membranes en PTFE présentent une grande compatibilité chimique et une faible adsorption des protéines et des petites molécules ; elles sont utiles pour filtrer les produits chimiques agressifs.
  • Les membranes en nylon sont hydrophiles. Elles possèdent une grande compatibilité chimique et sont recommandées pour les applications nécessitant un très faible taux d'extractibles. Elles présentent une forte adsorption des protéines et des petites molécules et ne sont pas recommandées pour les échantillons biologiques, mais peuvent être utilisées pour filtrer des milieux exempts de protéines.
  • Les membranes en PVDF hydrophile se caractérisent par une très faible adsorption protéique et sont recommandées pour filtrer les solutions aqueuses.
  • Les filtres en fibres de verre sont produits à partir de fibres de verre borosilicaté et sont typiquement utilisés pour la préfiltration.
Dimension de pores de la membrane
  • Les membranes de 0,45 µm sont utilisées pour la clarification et l'élimination de particules
  • Les membranes de 0,20 µm et 0,22 µm peuvent être utilisées pour stériliser et ultra nettoyer des solutions aqueuses et des solvants organiques pour HPLC
  • Les membranes de 0,1 µm suffisent à l'élimination des mycoplasmes
FILTRES SANS SERINGUE MINI-UNIPREP® DE WHATMAN® POUR LA PRÉPARATION D'ÉCHANTILLONS
Les filtres sans seringue sont des dispositifs de filtration préassemblés qui possèdent un piston et un filtre et peuvent être utilisés pour préparer des échantillons avant HPLC, UHPLC et autres méthodes analytiques. Ces dispositifs sont disponibles dans différents matériaux. Les dispositifs en polypropylène sont pratiques et facilement éliminés. Les dispositifs en verre borosilicaté évitent l'introduction de composés relargables issus du plastique et sont plus largement compatibles avec une variété de solvants. Nombre d'entre eux sont compatibles avec les passeurs automatiques d'échantillons pour des workflows plus rapides et davantage de commodité.
ENTONNOIRS DE FILTRATION ANALYTIQUE NALGENE®
Les entonnoirs de filtration analytique sont utilisés pour effectuer des analyses microbiologiques et des analyses d'eau, de matières premières, de produits alimentaires et de boissons, et autres produits finis. Ces entonnoirs de filtration permettent de récupérer facilement le filtre membrane pour l'analyse ultérieure. Les dispositifs doivent être sélectionnés sur la base de leur stérilité (ou non), du matériau du filtre membrane, de l'accessibilité du filtre, du rendement et de la technique analytique.
ENTONNOIRS DE FILTRATION SOUS PRESSION
Les entonnoirs de filtration sous pression de marques Aldrich® et ACE Glass peuvent être utilisés pour sécher des composés sensibles à l'air avec un gaz inerte et sont utilisés pour sécher rapidement des échantillons hygroscopiques et sensibles à l'air et à l'humidité avant analyse. Les entonnoirs de filtration sous pression doivent être sélectionnés sur la base de la résistance à la traction du matériau, de la résistance chimique, de la sensibilité environnementale et de l'accessibilité du filtre.