Supports filtres et systèmes de clarification pour le bioprocessing
Supports de Pod, de l'échelle pilote à l'échelle de production
La modularité de notre support de Pod vous permet d'utiliser votre système avec un seul filtre Pod à l'échelle pilote ou jusqu'à 30 filtres Pod à l'échelle de production. Grâce à cette marge de manœuvre, vous pouvez facilement configurer et reconfigurer votre système pour une application donnée, en fonction de l'évolution à la hausse ou à la baisse de la capacité requise.
- Format modulable permettant la transposition d'échelle, de 5 l à 12 000l ou plus
- Circuit d'écoulement à usage unique (en option), rendant inutile la validation des procédures de NEP et de nettoyage
- Produit robuste, facile à utiliser et à installer
- Surface installée multipliée par 6, sans augmentation de l'encombrement
Solution Mobius® FlexReady pour la clarification à grande échelle
La solution Mobius® FlexReady pour la clarification à grande échelle se compose d'ensembles Flexware® à usage unique et de matériel prêt à l'emploi, offrant une souplesse opérationnelle optimale, de la production clinique à la fabrication commerciale à grande échelle. De par sa nature autonome et à usage unique, ce système rend inutile la validation des procédures de maintenance et de nettoyage.
- Matériel rapide à configurer grâce à la facilité d'installation des ensembles Flexware® optimisés
- Circuits d'écoulement à usage unique, pour une parfaite adaptation à l'évolution de vos besoins opérationnels
- Confiance et limitation des risques assurées grâce à cette solution de filtration de virus conçueue à l'avance et optimisée, adossée à une formule complète de services d'accompagnement
Documentation produit apparentée
- Data Sheet: Mobius® FlexReady Solution for Large Scale Clarification
The Mobius® FlexReady Solution for Large Scale Clarification is an easy-to use system featuring an optimized single-use flow path designed to fully support your clarification needs.
- Data Sheet: Millistak+® Pod Disposable Depth Filter System
Innovative, high-performance pod filters are ideal for primary and secondary clarification in lab, pilot and process-scale applications.
- Data Sheet: Hardware for Pod Disposable Depth Filter Systems
Millistak+®, Millistak+® HC Pro, and Clarisolve® depth filter media are offered in a scalable, disposable format, the Pod Filter System, accommodating applications from lab to pilot to process scale.
- Article: pDADMAC Flocculation in Monoclonal Antibody Production Processes – Overcoming Regulatory Challenges with Quality Risk Management
Flocculants, like pDADMAC, remove cell debris during downstream monoclonal antibody production, but their adoption has been difficult due to perceived regulatory concerns.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
- Guide: Clarification Portfolio
Single and multi-use products for the successful development and implementation of robust clarification processes.
Vous n'avez pas de compte ?Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.