Matières premières granulées de haute qualité
Les matières premières en poudre en vrac ont souvent tendance à s'agglomérer, à former des grumeaux et à générer de la poussière, ce qui peut compromettre l'efficacité et la sécurité des procédés. Les matières premières granulées offrent une meilleure fluidité et présentent moins de risques d'agglomération et de formation de poussière, ce qui facilite leur manipulation et améliore leur aptitude à la transformation.
Notre gamme de matières premières granulées de haute qualité est spécialement conçue pour minimiser les interruptions de processus, les écarts de qualité et les risques pour la sécurité des opérateurs. Que vous développiez des génériques ou des formulations innovantes, nos matières premières granulées peuvent améliorer l’efficacité et la sécurité des processus, en particulier à grande échelle de production où l’efficacité est cruciale.
Principaux avantages et fonctionnalités
Réduction de l'agglomération, amélioration de la mise en œuvre
Moins tendance à s'agglomérer ou à former des grumeaux, ce qui améliore la transformabilité, la manipulation et les propriétés de fluidité.
Amélioration de la sécurité des opérateurs
Une manipulation plus aisée et plus sûre, ainsi qu'une formation de poussière réduite par rapport à la poudre en vrac.
Conforme à plusieurs pharmacopées, à faible teneur en endotoxines
Gamme Emprove® Expert, conforme à plusieurs pharmacopées et présentant de faibles teneurs en endotoxines, destinée aux applications à haut risque.
La technologie derrière les matières premières granulées : la granulation à sec
Nos matières premières sont produites par granulation à sec – plus précisément par compactage à rouleaux –, une technique qui préserve les caractéristiques intrinsèques de la matière première. La granulation à sec condense les matériaux uniquement par la force de compression, sans utiliser d’eau ni d’additifs, ce qui la rend particulièrement adaptée aux matériaux sensibles à la chaleur et à l’humidité. La granulation améliore les propriétés de fluidité de la matière première et réduit la tendance à l'agglomération ou à la formation de grumeaux par rapport à la poudre en vrac non granulée. Grâce à ce procédé de compactage validé, nous sommes en mesure de proposer des matériaux granulés qui surpassent les matériaux en poudre en termes d'aptitude au traitement, de performances et de facilité de manipulation, tout en respectant les normes de qualité les plus strictes.
Gamme Emprove® Expert : répondre aux exigences réglementaires des applications à haut risque
Notre engagement en faveur du développement pharmaceutique s'appuie sur le programme Emprove®, qui fournit une documentation complète pour accélérer votre mise sur le marché. Pour les applications à haut risque telles que l'administration parentérale, notre gamme d'excipients Emprove® Expert est particulièrement adaptée, car elle présente des niveaux spécifiés d'endotoxines et de charge microbienne réduits afin de soutenir les efforts d'atténuation des risques.
Foire aux questions
Quelles matières premières sous forme de granulés sont utilisées dans la fabrication pharmaceutique ?
Les matériaux granulés sont particulièrement avantageux lorsque les matériaux en poudre ont tendance à s'agglomérer pendant le stockage, présentent de mauvaises propriétés d'écoulement et ont tendance à coller entre eux. En particulier lorsque de grands volumes de matière sont stockés pendant de longues périodes, l'agglomération et la formation de grumeaux peuvent constituer un problème majeur pour la transformabilité et la sécurité des opérateurs. Nous avons identifié plusieurs matières clés pour lesquelles les fabricants pharmaceutiques et biopharmaceutiques de formulations liquides tirent le meilleur parti de la granulation : le sulfate d’ammonium, la glycine, le chlorure de potassium, l’acétate de sodium trihydraté, le chlorure de sodium, le dihydrogénophosphate de sodium dihydraté, l’hydrogénophosphate disodique heptahydraté et l’urée — qui présentent toutes des performances supérieures à celles de leurs équivalents non granulés. Dans le cadre de nos efforts constants pour améliorer notre offre, la gamme de matières granulées pourrait s’élargir à l’avenir.
En quoi les produits chimiques sous forme de granulés améliorent-ils les performances des procédés par rapport aux poudres ?
Par rapport aux poudres en vrac classiques, les produits granulés offrent une meilleure fluidité et ont moins tendance à s’agglomérer ou à former des grumeaux, ce qui facilite leur manipulation et renforce la sécurité des opérateurs. À l’inverse, les matériaux agglomérés peuvent être extrêmement difficiles à peser ou à introduire dans le processus, car il faut d’abord briser les blocs. Cela entraîne non seulement des retards fréquents, mais peut également causer des blessures aux opérateurs. Si la gestion des matières agglomérées peut s’avérer plus faisable lors du développement à petite échelle (bien que cela reste peu pratique), elle peut entraîner des perturbations du processus dans la production à grande échelle. De plus, les matières granulées produisent moins de poussière, ce qui améliore encore la sécurité des opérateurs. Regardez notre webinaire « Relever les défis liés à la manutention des matières premières grâce à la granulation à sec » pour en savoir plus sur les risques d’agglomération.
Quelle est la différence entre les matériaux granulés et non granulés ?
D'un point de vue chimique, la poudre et notre produit granulé sont identiques, car aucun additif n'est ajouté au cours du processus de compactage à sec de la poudre, qui est un procédé doux et ne fait pas appel à des températures élevées. Cependant, les propriétés physiques du produit granulé diffèrent de celles de la poudre d'origine ; le produit granulé présente en effet une taille de particules plus importante et une meilleure fluidité.
Quels sont les avantages liés à l'utilisation de matériaux granulés dans la fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique ?
Parmi les principaux avantages des matières premières granulées, on peut citer une tendance au agglomérat nettement réduite, une meilleure maniabilité et une meilleure aptitude à la transformation, ainsi qu’une sécurité accrue pour les opérateurs grâce à une formation de poussière moindre et à la suppression de la nécessité de briser manuellement les agglomérats. Il en résulte un déroulement plus fluide du processus, ce qui permet d’éviter les retards et les perturbations.
De plus, tous nos produits chimiques Emprove® sont accompagnés d’une documentation technique, réglementaire et d’approvisionnement complète afin de faciliter l’évaluation des risques et les démarches réglementaires. Nos produits Emprove® Expert se caractérisent par de faibles teneurs spécifiées en endotoxines et en micro-organismes, ce qui les rend idéaux pour les applications à haut risque.
Documents associés
- Dépliant : Matériaux granulés
Découvrez notre gamme de matières premières granulées et leurs avantages, notamment une réduction de l'agglomération et une amélioration de l'efficacité des processus.
- Livre blanc : Utilisation de la granulation à sec pour faciliter la manutention des matières premières
Téléchargez ce livre blanc pour en savoir plus sur les avantages des matières premières granulées par rapport aux matières premières en poudre, avec notamment des études de cas comparatives.
- Manuel sur les matières premières utilisées dans la fabrication de produits biopharmaceutiques
Découvrez notre gamme de matières premières et d'excipients destinés aux phases en amont, en aval et à la formulation, ainsi que les sujets d'actualité en matière de réglementation.
Articles connexes
- Facilitate Handling of Bulk Powders with Dry Granulation
Handling bulk powders at a large scale in the pharmaceutical, biopharmaceutical, and bioprocessing setting is challenging. Compared to powders, granulated materials experience far less caking, have better flowability, and are easier to handle, even after long-term storage.
- Améliorer la manipulation et la sécurité des matières premières pharmaceutiques grâce à la granulation à sec
Cet article explique comment une granulation adéquate peut permettre de surmonter les difficultés courantes liées à la manipulation des matières premières sèches dans la fabrication pharmaceutique.
Webinaires connexes
Découvrez comment la granulation à sec empêche l'agglomération et la formation de grumeaux, améliore la fluidité des matières premières, accélère la production et renforce la sécurité des opérateurs.
Vous n'avez pas de compte ?Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.