Merck
Préfiltres et contrôle de la biocharge
Filtres à membrane Milligard® PES disponibles en différents formats et tailles, notamment des capsules T-line à grande échelle (à gauche), des capsules pour le développement de procédés à petite échelle (au centre) et des filtres à cartouche (à droite), destinés à diverses applications de biotransformation.
Les préfiltres constituent une technologie économique et éprouvée, largement utilisée dans les bioprocédés pour éliminer les particules, réduire la biocharge et améliorer l'efficacité des processus. Notre gamme de préfiltres comprend :
  • Préfiltres à membrane Milligard® PES : filtres compatibles avec les rayons gamma, réduisant la biocharge et pris en charge par le programme Emprove®, ils constituent le meilleur choix pour la plupart des applications pharmaceutiques et biopharmaceutiques.
  • Préfiltres PolySep™ II ou Milligard® : compatibles avec l'autoclave, ils peuvent offrir les performances dont vous avez besoin pour des applications plus exigeantes.
Tous les préfiltres sont :
  • Proposés en plusieurs tailles de pores pour une filtration efficace de différents flux de processus
  • Disponibles en formats OptiScale® pour un criblage et une mise à l'échelle efficaces
  • Disponibles en formats capsule et cartouche avec de multiples options de raccordement pour une mise à l'échelle fiable, du laboratoire à la production
Pour vous aider à déterminer le filtre adapté à votre procédé, consultez notre guide de sélection des produits.
Deux filtres à capsule à membrane Milligard® PES de tailles différentes.
Filtres Milligard® PES
Les filtres Milligard® PES sont équipés de membranes en polyéthersulfone (PES) disponibles en trois tailles de pores. Ces préfiltres augmentent la capacité des filtres de stérilisation ou protègent les opérations unitaires contre les impuretés particulaires. Ils peuvent également être utilisés comme filtres autonomes de réduction de la biocharge dans les étapes de traitement qui ne nécessitent pas de filtre de stérilisation.
Principaux avantages
  • Allégations validées de réduction de la biocharge (1,2/0,2 µm nominal, 1,2/0,45 µm uniquement)
  • Débit rapide et haut débit
  • Disponibles dans des formats compatibles avec les rayons gamma, pouvant être intégrés dans les assemblages à usage unique Mobius®
  • Disponibles en formats capsule et cartouche
  • Prise en charge par le programme Emprove®
Spécifications relatives à la taille des pores et à la rétention de la membrane
MembraneSpécifications de rétention
1,2/0,2 µm nominalÉlimination typique ≥ 6 log de Brevundimonas diminuta selon la méthode ASTM F838
1,2/0,45 µmÉlimination typique ≥ 6 log de Serratia marcescens selon les méthodes ASTM D3863 et F838
1,2/0,8 µmAucune spécification
Une capsule blanche et des cartouches filtrantes de différentes tailles. À gauche, couchées, se trouvent des cartouches filtrantes de 20 et 30 pouces, tandis que les cartouches plus petites sont posées debout. Les capsules sont posées debout sur le côté droit de l'image, tandis qu'au centre, à l'avant, on voit des capsules OptiScale® 47 blanches plus petites.
Filtres PolySep™ II
  • Médium mixte composé de microfibres de verre borosilicaté et d'esters mixtes de cellulose.
  • Tailles de pores : 1,0/0,2/0,1 μm, 1,0/0,2 μm, 1,0/0,5 μm, 1,0/1,2 μm, 2,0/1,2 μm.
  • Préfiltres haute capacité pour éliminer les particules des flux colmatants, visqueux et difficiles.
  • Disponibles en formats capsule et cartouche.
Filtres Milligard®
  • Esters mixtes de cellulose sur une nappe de polyester.
  • Tailles de pores : 0,2 μm, 0,5 μm, 1,2 μm, 0,5/0,2 μm, 1,2/0,5 μm.
  • Préfiltres à haute capacité de rétention des particules, destinés à être utilisés en amont des filtres de stérilisation.
  • Disponibles en formats capsule et cartouche.
Notre note technique présente les performances comparatives des filtres Milligard® PES avec les filtres Polysep™ II et Milligard®.
Formats : du laboratoire à l'échelle industrielle
Les capsules Optiscale® sont conçues pour évaluer rapidement les performances ou estimer les besoins en surface pour des processus à plus grande échelle.
Surfaces de filtration approximatives des filtres à capsule et à cartouche. Consultez les caractéristiques techniques du produit pour obtenir des informations complètes.
Format Surface de filtration (m²)Milligard® PESMilligard®PolySep™ II
Capsules OptiScale®25 mm3,5 cm²  
47 mm17,7 cm² 
Capsules Opticap® à petite échellePetite échelle 3000,03 m²  
Capsules Opticap®XL 2~0,06 - 0,1 m² 
XL 4~0,11 - 0,2 m² 
XL 50,19 - 0,3 m²
XL 10~0,46 - 0,8 m²
Capsules Opticap® XLT/T-line*10~0,46 - 0,8 m²
20~0,9 - 1,6 m²
30~1,4 - 2,5 m²
Par cartouche4 pouces~0,17 - 0,28 m² 
10 pouces~0,42 - 0,7 m²
Surfaces de filtration approximatives des filtres à capsule et à cartouche. Consultez les caractéristiques techniques du produit pour obtenir des informations complètes.
Conformité
Les filtres Milligard® PES, Milligard® et Polysep™ II sont conçus, développés et fabriqués conformément à un système de gestion de la qualité approuvé par un organisme d'enregistrement accrédité selon l'étalon ISO 9001 relatif aux systèmes de qualité, et accompagnés d'un certificat de qualité.
Chaque filtre Opticap® XL, XLT, T-line, Small Scale 300 (capsule et cartouche) est accompagné d'un document de validation attestant de sa conformité aux exigences réglementaires. Pour garantir la traçabilité et faciliter l'identification, chaque filtre est marqué de caractéristiques d'identification.
Produits
Afficher 1-20 sur 253
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 253
Comparer
Numéro du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 253
Pour plus d'informations sur la manière dont les filtres Milligard® PES améliorent l'efficacité du traitement :
Page 1 sur 2
Connectez-vous pour continuer
Vous n'avez pas de compte ?
Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.