Merck
AccueilCalculatrices et applicationsCalculateur de marge de sécurité
Calculateur de marge de sécurité
À propos des tampons biologiques
Les tampons sont utilisés dans de nombreux types d’études scientifiques pour maintenir ou contrôler l’acidité d’une solution dans une plage physiologique souhaitée, voire pour déclencher une réaction particulière. Le pH des substances influe à la fois sur la vitesse et l’efficacité des réactions chimiques, ainsi que sur le rendement et la pureté des produits. Par conséquent, les tampons contribuent considérablement aux variations des résultats et, en fin de compte, au succès ou à l’échec des études. Il est donc essentiel de bien comprendre les tampons et de savoir les calculer sans erreur afin de réduire la variabilité et les interactions indésirables, pour des recherches fiables.
Trouvez votre équilibre de pH grâce à nos systèmes de tampons biologiques.
Utilisation du calculateur de préparation de tampons
Ce calculateur de tampons est un outil simple d'utilisation qui permet de calculer la molarité d'un tampon et de préparer des solutions tampons à partir du poids moléculaire du réactif, du volume souhaité (L, mL ou µL) et de la concentration souhaitée (M, mM ou nM).
Pour calculer la quantité de tampon nécessaire, veuillez sélectionner un tampon dans le menu « Sélection ». La formule empirique, le pKa, la plage de pH du tampon, le poids moléculaire et la liste des produits s’afficheront. Saisissez le volume final et la concentration souhaités, puis cliquez sur « Calculer la masse ». La masse exacte du tampon sera calculée en grammes et une recette détaillée, étape par étape, sera automatiquement fournie pour vous aider dans la préparation du tampon.
Cliquez sur la liste des résultats pour obtenir des informations détaillées sur nos tampons disponibles et passer une commande.
CAS #:
Empirical Formula:
pKa:
Buffer pH Range:
Formula Weight (g/mol):
Formula weight
g/mol
Desired final volume
Desired concentration
  Mass=   g
Error with Formula Weight
Please check Desired Final Volume
Please check Desired Concentration
Please make a selection
Results based on your selection:
Your stock solution of is calculated to be based on the formula weight of g/mol.
To make a solution, add g of to deionized water.
Adjust the final volume of the solution to with deionized water.
Adjust the pH as needed
Calculs relatifs aux tampons : formule et équations
  • Équation de la solution molaire : molarité souhaitée × poids moléculaire × volume final de la solution (L) = grammes nécessaires
  • Pourcentage en poids (p/v) : (% de tampon souhaité / 100) × volume final du tampon (mL) = g de matière première nécessaire
  • Équation d'Henderson-Hasselbach : pH = pKa + log [A⁻]/[HA]
L'équation d'Henderson-Hasselbach permet de déterminer le pH d'une solution tampon lorsque le pKa est connu.¹ Une solution tampon est constituée d'un acide et d'un sel de la base conjuguée de cet acide. Si le pH et le pKa sont connus, on peut calculer la quantité de sel (A⁻) et d'acide (HA). Lorsque la quantité de sel est égale à celle de l'acide, le pH est égal au pKa et la capacité tampon maximale est atteinte. 
Référence
1.
Henderson LJ. 1908. CONCERNING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRENGTH OF ACIDS AND THEIR CAPACITY TO PRESERVE NEUTRALITY. American Journal of Physiology-Legacy Content. 21(2):173-179. https://doi.org/10.1152/ajplegacy.1908.21.2.173
Connectez-vous pour continuer
Vous n'avez pas de compte ?
Pour le confort de nos clients, cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Nous nous sommes efforcés de garantir l’exactitude de cette traduction automatique. Toutefois, la traduction automatique n’est pas parfaite. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la traduction automatique, veuillez vous référer à la version anglaise.