[Accéder au contenu](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr)
Produits
Panier0
BEFR
Produits
ProduitsApplicationsServicesRessourcesSoutien
[Connexion / S'inscrire](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Recherche de commande](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/order-lookup)
[Commande rapide](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/quick-order)
Panier0
[Accueil](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr)[Applications](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/applications)[Science et ingénierie des matériaux](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/applications/materials-science-and-engineering)Microélectronique et nanoélectronique
# Microélectronique et nanoélectronique
La microélectronique et la nanoélectronique sont des sous-domaines de l'électronique dans lesquels les dimensions nominales des composants électroniques sont de l'ordre de 0,1 à 100 micromètres (microélectronique) ou inférieures à 100 nanomètres (nanoélectronique). La puissance de stockage des mémoires des appareils électroniques de pointe d'aujourd'hui a pu être atteinte grâce à l'augmentation significative de la densité des micropuces. Diminuer la taille des transistors à effet de champ permet de placer davantage de composants sur les circuits intégrés, donnant ainsi des appareils électroniques plus puissants avec un rendement énergétique plus élevé, un poids plus faible et une consommation réduite.
Selon la loi de Moore, le nombre de transistors que l'on peut disposer sur une seule et même puce doit doubler tous les deux ans. Depuis cette projection en 1965, la technologie de fabrication des semiconducteurs a soutenu cette vitesse de progression et révolutionné l'industrie. Cependant, le rythme de l'abaissement des dimensions tend à diminuer, et le principal défi en termes de fabrication des composants électroniques à l'échelle submicrométrique est la conception des grilles des transistors, qui contrôlent l'écoulement du courant dans le canal. Plus les composants électroniques sont petits, plus ils sont difficiles à fabriquer. Les effets physiques et quantiques altèrent les propriétés des matériaux de l'échelle macrométrique à l'échelle nanométrique, ce qui influence les interactions interatomiques et les propriétés mécaniques quantiques.
* * *
## Articles techniques apparentés
- [Graphene in Biotechnology](https://www.sigmaaldrich.com/BE/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/bioelectronics/graphene-in-biotechnology)
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
- [Single-Double Multi-Walled Carbon Nanotubes](https://www.sigmaaldrich.com/BE/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/single-double-multi-walled-carbon-nanotubes)
Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).
- [Graphene Oxide & Reduced Graphene Oxide Applications](https://www.sigmaaldrich.com/BE/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/applications-of-graphene-oxide-and-reduced-graphene-oxide)
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
- [Materials for Advanced Thermoelectrics](https://www.sigmaaldrich.com/BE/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/thermoelectrics)
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
- [Afficher tout (55)](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
## Protocoles apparentés
- [Washing Microparticles](https://www.sigmaaldrich.com/BE/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/washing-microparticles)
Microparticles protocol for washing particles may be done via centrifugation. This procedure must be performed carefully.
- [Negative Photoresist Procedure](https://www.sigmaaldrich.com/BE/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/negative-photoresist)
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.
- [Single-walled Carbon Nanotubes: Exfoliation and Debundling Procedure](https://www.sigmaaldrich.com/BE/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/microelectronics-and-nanoelectronics/single-walled-carbon-nanotubes-exfoliation-debundling-procedure)
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
- [Selenium Nanoparticles Applications](https://www.sigmaaldrich.com/BE/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/nanoparticle-and-microparticle-synthesis/multidimensional-application-of-selenium-nanoparticles)
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.
- [Membrane Scaffold Proteins: Nanodisc Formation](https://www.sigmaaldrich.com/BE/en/technical-documents/protocol/materials-science-and-engineering/nanoparticle-and-microparticle-synthesis/nanodisc-protocols)
Nanodisc technology aids membrane protein solubilization, overcoming associated challenges in diverse protein classes.
- [Afficher tout (4)](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
### Trouver d'autres articles et protocoles
Saisir des mots-clés
Rechercher
* * *
L'arrivée de matériaux innovants, des nanotubes de carbone, des nanotubes de nitrure de bore, des points quantiques et des additifs au graphène, a permis de faire progresser la miniaturisation en nanotechnologie et en microtechnologie. Ces matériaux ainsi que d'autres matériaux nouveaux peuvent être manipulés et mis en forme avec une précision extraordinaire à la plus petite des échelles. De nouvelles technologies permettent de déposer en couches les matériaux électroniques selon une épaisseur précise, même jusqu'à l'échelle atomique. La technologie de fabrication des dispositifs semiconducteurs en films minces utilise des matériaux conducteurs, semiconducteurs et isolants pour obtenir des capacités avancées en gros volumes et à très faible coût. Les méthodes de fabrication modernes pour la nanoélectronique incluent la lithographie (modelage des contours), la gravure, le dépôt de films minces et le dopage.
Les nouveaux domaines de recherche se concentrent sur de nouvelles approches en nanotechnologie et sur les effets mécaniques quantiques. L'électronique moléculaire utilise des molécules individuelles comme composants électroniques pour établir un contact électrique avec des électrodes de grande taille. La spintronique, ou électronique de transport de spin, manipule les propriétés du spin des électrons avec des champs magnétiques et électriques, ce qui donne un courant à spin polarisé qui procure de plus grandes vitesses de transfert de données et une capacité de stockage, une densité de mémoire et une puissance de traitement supérieures à ce que l'on peut atteindre avec la charge électrique seule.
* * *
__Applications apparentées__
[Bioélectronique](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/applications/materials-science-and-engineering/bioelectronics)
La bioélectronique utilise des éléments électroniques pour détecter, stimuler, surveiller et contrôler des systèmes biologiques destinés aux applications du type piles à biocombustible, biocapteurs et technologies à porter sur soi.
[Électronique organique](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/applications/materials-science-and-engineering/organic-electronics)
L'électronique organique utilise des conducteurs et des semi-conducteurs organiques pour des applications dans les domaines du photovoltaïque organique, des diodes électroluminescentes organiques et des transistors à effet de champ organiques.
[Cellules solaires et photovoltaïques](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/applications/materials-science-and-engineering/photovoltaics-and-solar-cells)
Les cellules solaires et photovoltaïques convertissent l'énergie solaire en électricité en permettant aux photons de libérer des électrons, générant ainsi un courant électrique.
[Synthèse de nanoparticules et de microparticules](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/applications/materials-science-and-engineering/nanoparticle-and-microparticle-synthesis)
La synthèse de nanoparticules et de microparticules fait référence aux approches ascendantes et descendantes de la création de microparticules et de nanoparticules à l'aide de méthodes physiques, chimiques et biologiques.
[Synthèse à l'état solide](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/applications/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis)
La synthèse à l'état solide permet d'obtenir de nouveaux composés aux propriétés bien définies par broyage, agglomération et chauffage de solides non volatils.
[Dépôt chimique en phase vapeur](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/applications/materials-science-and-engineering/chemical-vapor-deposition)
Le dépôt chimique en phase vapeur (DCPV, ou CVD pour chemical vapor deposition) est un procédé chimique contrôlé en phase gazeuse qui permet de déposer des couches de film mince de divers matériaux sur un substrat, généralement par exposition à un ou plusieurs précurseurs volatils.
[Analyse des batteries, des supercondensateurs et des piles à combustible](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/applications/materials-science-and-engineering/batteries-supercapacitors-and-fuel-cells)
Les batteries, les piles à combustible et les supercondensateurs sont des dispositifs de conversion et de stockage d'énergie qui reposent sur la production d'énergie électrochimique à l'interface électrode/électrolyte et sur la séparation par transport d'électrons et d'ions.
* * *
## Produits apparentés
Slide 1 of 32
1 of 8
[
\
Sigma-Aldrich
\
254029
\
Acide chloroplatinique hydrate](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/254029)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
B1252
\
Trifluorure de bore-méthanol solution](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/b1252)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
328650
\
*tert*-butylate de potassium solution](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/328650)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
440140
\
(3-aminopropyl)triéthoxysilane](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/440140)
Aperçu rapide
[![Bicyclo\[2.2.1\]hepta-2,5-diene 98%](https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/304/819/dfa7c176-c370-4fb5-acf1-28d751241a50/640/dfa7c176-c370-4fb5-acf1-28d751241a50.png)
\
Sigma-Aldrich
\
B33803
\
Bicyclo\[2.2.1\]hepta-2,5-diene](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/b33803)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
442305
\
Hydroxyde de bis(éthylènediamine)cuivre(II) solution](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/442305)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
448931
\
Trichloro(1*H*,1*H*,2*H*,2*H*-perfluorooctyl)silane](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/448931)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
792071
\
Spiro-MeOTAD](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/792071)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
208248
\
Acétylacétonate d′aluminium](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/208248)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
213241
\
Lithium sulfide](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/213241)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
374725
\
Lithium oxide](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/374725)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
445703
\
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/445703)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
472956
\
Tungsten hexacarbonyl](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/472956)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
440167
\
(3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilane](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/440167)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
702471
\
PTAA](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/702471)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
483095
\
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/483095)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
223891
\
Bismuth(III) oxide](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/223891)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
282782
\
Platinum(II) acetylacetonate](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/282782)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
281778
\
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/281778)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
377996
\
Titanium(IV) isopropoxide](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/377996)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
208248
\
Acétylacétonate d′aluminium](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/208248)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
213241
\
Lithium sulfide](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/213241)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
374725
\
Lithium oxide](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/374725)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
445703
\
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/445703)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
472956
\
Tungsten hexacarbonyl](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/472956)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
440167
\
(3-glycidyloxypropyl)triméthoxysilane](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/440167)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
702471
\
PTAA](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/702471)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
483095
\
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/483095)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
223891
\
Bismuth(III) oxide](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/223891)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
282782
\
Platinum(II) acetylacetonate](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/282782)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
281778
\
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/281778)
Aperçu rapide
[
\
Sigma-Aldrich
\
377996
\
Titanium(IV) isopropoxide](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/product/aldrich/377996)
Aperçu rapide
* * *
__Catégories de produits apparentées__
[Précurseurs pour le dépôt en phase liquide et en phase vapeur](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/products/materials-science/energy-materials/solution-and-vapor-deposition-precursors)
Optez pour des précurseurs de première qualité pour une synthèse précise de couches minces. Améliorez les performances dans les domaines de l'électronique, de l'optique, de l'énergie solaire et des revêtements.
[Auto-assemblage et impression par contact](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/products/materials-science/electronic-materials/self-assembly-and-contact-printing)
Bénéficiez d'une précision optimale en microélectronique et nanoélectronique grâce à nos matériaux polyvalents destinés à l'auto-assemblage et à la nano-impression.
[OFET et biocapteurs](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/products/materials-science/electronic-materials/ofet-and-opv-materials)
Faites votre choix parmi une large gamme de matériaux OFET et OPV, d'encres, de semi-conducteurs, de conducteurs et de substrats.
[Produits chimiques pour l'électronique et agents de gravure](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/products/materials-science/electronic-materials/electronic-chemicals-and-etchants)
Nous proposons une large gamme de produits chimiques et d'agents de gravure utilisés dans la fabrication de composants électroniques, notamment pour la galvanoplastie, la lithographie, la gravure, le dopage et le conditionnement.
[Matériaux OLED et PLED](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/products/materials-science/electronic-materials/oled-and-pled-materials)
Nous proposons une sélection de matériaux dopants et émetteurs, de matériaux hôtes et de matériaux de transport de charge de haute pureté et à la pointe de la technologie pour faciliter vos recherches sur les OLED et les PLED.
[Substrats et composants électroniques](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/products/materials-science/electronic-materials/substrates-and-prefab-electronic-components)
Nous proposons une gamme de composants préfabriqués pour dispositifs, notamment des électrodes pré-structurées, des grilles TEM et du matériel électrochimique, afin d'optimiser le déroulement de vos travaux de recherche dans les domaines des OFET, de la caractérisation des nanodispositifs et de l'électronique électrochimique.
[Matériaux électroniques imprimés](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/products/materials-science/electronic-materials/printed-electronic-materials)
Nous proposons une gamme complète d'encres pour l'impression à jet d'encre, la sérigraphie, l'impression par jet d'aérosol et l'enduction à la racle, afin d'optimiser votre flux de travail dans les domaines des circuits imprimés souples, de l'électronique organique et des capteurs innovants.
[Points quantiques](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/products/materials-science/energy-materials/quantum-dots)
Donnez un nouvel élan à vos recherches grâce à notre gamme complète de points quantiques de type « core », « core-shell » et alliés, disponibles dans diverses compositions, tailles, fonctionnalisations et kits.
Haut
__Connectez-vous pour continuer__
Se connecter__Vous n'avez pas de compte ?__S'inscrire
Soutien[Soutien aux clients](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/support/customer-support)[Nous contacter](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/collections/offices)[FAQ](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/ecommerce/ecommerce-faq)[Fiches de données de sécurité (FDS)](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/documents-search?tab=sds)[Certificats (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/documents-search?tab=coa)[Qualité et réglementation](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/quality-and-regulatory-management)[Calculateurs et Applis](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/support/calculators-and-apps)[Webinaires](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/collections/webinars)
Commandes[Commande rapide](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/quick-order)[Produits personnalisés](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/services/custom-products)[Solutions de commerce électronique](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Entreprise[À propos de Merck](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/about-us)[Responsabilité](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/ssbi)[Événements](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/collections/events)[Communiqués de presse](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/collections/press)[Programmes](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/partnership-programs)[Carrières](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Filiales](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/collections/offices)
Réseaux sociaux
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://twitter.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Recherche. Développement. Production__
Nous sommes un des tout premiers fournisseurs du secteur mondial des Sciences de la vie proposant des solutions et des services pour la recherche, le développement et la production en biotechnologies, et le développement et la production de produits thérapeutiques pharmaceutiques.
[](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr)
[Solutions Sigma-Aldrich®](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/sigma-aldrich)[Solutions BioReliance® (en anglais)](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/bioreliance)[Solutions Millipore®](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/millipore)[Solutions SAFC®](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/safc)[Solutions Milli-Q®](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/milliq)[Solutions Supelco®](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés, y compris l'exploration de textes et de données à des fins d'entraînement de l'IA et de technologies similaires.
La reproduction d'une quelconque partie du contenu de ce site est strictement interdite sans autorisation.
[Conditions d'utilisation du site](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/legal/site-use-terms)|[Politique de confidentialité](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/legal/privacy-statement)|[Conditions générales de vente](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Consentement relatif au copyright](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/life-science/legal/copyright-consent)|[Plan du site](https://www.sigmaaldrich.com/BE/fr/site-map)