Merck
Cromatografia líquida
Temos um longo histórico de experiência técnica e inovação em cromatografia líquida. Contamos com uma equipe grande de cientistas que desenvolvem continuamente novos protocolos, monografias e artigos de pesquisa relacionados a HPLC, UHPLC e LPLC. Nossa biblioteca técnica contém diversos protocolos detalhados para quantificar analitos específicos de acordo com diversos métodos regulatórios. 
HPLC de moléculas pequenas
HPLC de moléculas pequenas
Moléculas pequenas são íons e compostos de peso molecular geralmente inferior a 900 daltons. Esses compostos podem ser separados e analisados de forma eficaz por HPLC, UHPLC e LC-MS, usando principalmente partículas de sílica ou fases estacionárias monolíticas com colunas de diversas composições (modificações) químicas.
HPLC de moléculas grandes
HPLC de moléculas grandes
A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) pode ser usada para separar e identificar diferentes biomoléculas grandes, como proteínas e peptídeos, em uma amostra. Ela se baseia no bombeamento de uma amostra com um solvente (fase móvel) por meio de uma coluna empacotada com material sorvente (fase estacionária) sob alta pressão.
Cromatografia líquida de baixa pressão
Cromatografia líquida de baixa pressão
A cromatografia líquida de baixa pressão (LPLC) é uma técnica cromatográfica que opera com baixas pressões para conduzir a fase móvel para a coluna que contém uma fase estacionária pela ação de uma bomba.