Ensaios baseados em células
Ensaios celulares, ou ensaios baseados em células, podem ser usados em aplicações de pesquisa biomédica e triagem para descoberta de medicamentos para quantificar de modo eficiente a citotoxicidade, atividade biológica, mecanismos bioquímicos e interações fora do alvo determinado. As vantagens de ensaios baseados em células incluem a facilitação e geração de dados complexos e biologicamente relevantes. Diferentemente dos ensaios bioquímicos tradicionais, os ensaios baseados em células são mais relevantes do ponto de vista fisiológico e podem avaliar as características de compostos simultaneamente.
Categorias em destaque
Nosso portfólio abrangente de ensaios de migração, de invasão e de migração horizontal, além de ensaios quimiotáticos e haptotáticos em câmara de Boyden, permite que pesquisadores simulem as condições e atividades de células normais e metastáticas in vivo.
Uma contagem celular precisa e consistente é fundamental na cultura celular e em experimentos e ensaios celulares a jusante. Um contador Coulter portátil proporciona as contagens celulares mais precisas e reprodutíveis em segundos. Hemocitômetros descartáveis reduzem o risco em cenários infecciosos.
Reagentes para imageamento de células vivas foram projetados para ser atóxicos e proteger as células vivas e, ao mesmo tempo, otimizar a visualização durante estudos em tempo real do tráfego transmembrana e localização celular, saúde celular, expressão gênica, migração, dinâmica citoesquelética e outros eventos celulares.
O sistema de microfluídica CellASIC® ONIX2 é uma plataforma automatizada poderosa que possibilita a manipulação precisa do ambiente de cultura celular para imageamento e análise de células vivas usando células de mamíferos, de leveduras e bacterianas.
Ensaios de saúde celular
Ensaio de proliferação e viabilidade celular podem ser usados de forma eficaz para avaliar a saúde celular. A taxa de proliferação e viabilidade celular frequentemente são avaliadas usando corantes como azul de tripano ou calceína-AM, ou com leituras fluorescentes. Esses ensaios podem ser usados para quantificar e avaliar a saúde de linhagens de células de mamíferos, células primárias e células-tronco.
Ensaios de invasão e migração celular
Migração celular é o movimento de células em resposta a sinais externos específicos, inclusive estímulos químicos e mecânicos. Durante a invasão celular, as células são capazes de modular o ambiente conforme migram através da estrutura da matriz extracelular (MEC).
A migração e invasão celular podem ser avaliadas in vitro com sistemas de migração baseados em membranas amplamente utilizados, como o ensaio em câmara de Boyden. Kits de migração e invasão celular são frequentemente usados em pesquisa oncológica para estudar a motilidade e invasividade celular em resposta a gradientes quimioatrativos.
Ensaios de angiogênese
Angiogênese é a formação de vasos sanguíneos a partir da vasculatura existente e é controlada por sinais químicos. Ensaios de angiogênese podem ser usados para estudar a indução e a inibição da angiogênese em modelos celulares in vitro. O desenvolvimento de ensaios baseados em células para a descoberta de medicamentos pode acelerar a otimização de tratamentos contra cânceres e outras doenças dependentes da angiogênese.
Ensaios de espécies reativas de oxigênio
Espécies reativas de oxigênio (EROs) são moléculas quimicamente reativas que contêm oxigênio. Ensaios de EROs podem ser usados para triar compostos químicos e detectar ou entender melhor os efeitos dessas espécies em células de mamíferos. Ensaios de estresse oxidativo e espécies reativas de oxigênio (ERO) baseados em células fornecem informações biologicamente relevantes para avaliar a viabilidade, proliferação ou citotoxicidade celular em contraposição à ligação ou atividade de moléculas biológicas, uma das principais diferenças entre os ensaios baseados em células e ensaios bioquímicos.
Ensaios de proteína
Ensaios de proteína são usados para quantificar a concentração de proteínas. Ensaios de proteína comuns incluem o ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA), usado para detectar e quantificar substâncias solúveis para fins diagnósticos e de controle de qualidade, e o ensaio de MTT, usado para medir a atividade metabólica celular como um indicador de viabilidade celular, proliferação e citotoxicidade.
Ensaios de análise de células vivas
A análise de células vivas pode ser usada para medir quantitativamente o comportamento celular ao longo do tempo e para entender a influência de indicadores ambientais. Sistemas avançados de análise de células vivas podem ajudar a desvendar informações necessárias e inéditas sobre processos biológicos dinâmicos. Esta percepção exclusiva é obtida com câmara de análise de células vivas microfluídica e outras câmaras de análise celular com controle ambiental que controlam alterações de gás, temperatura e meios para possibilitar a observação do comportamento celular. Esses instrumentos são complementados com fluoróforos e corantes fotoestáveis e não citotóxicos, como corantes de rastreamento de células e biossensores fluorescentes. Meios fotoestáveis podem aumentar a estabilidade de rastreadores fluorescentes em estudos de imageamento de longa duração.
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- Estude a metástase tumoral por meio de diversos ensaios de migração e invasão, como o ensaio da câmara de Boyden, o ensaio Millicell® µ-Migration e o ensaio de arranhão.
- We offer downloadable and printable 24, 48 & 96 well plate templates in PDF, JPG, PNG and SVG formats for design experiments performed in a well plate
- Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
- Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
- Learn how to quantify spheroid formation, roundness, and circularity. Discover Millicell® Ultra-low Attachment plates, an ideal 3D cell culture model for uniform spheroid formation.
- Ver todos (17)
Protocolos relacionados
- Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
- A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
- Protocol for the preparation of Antibody Sensitized Sheep Erythrocytes. Includes product numbers and links.
- Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
- Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
- Ver todos (6)
Encontre mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação de suporte ao cliente
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para custserv@sial.com
ou ligue para +1 (800) 244-1173
Assistência adicional
- Calculadoras e aplicativos
Web Toolbox — ferramentas e recursos de pesquisa científica para química analítica, ciências da vida, síntese química e ciência dos materiais.