Merck
Transfecção e edição gênica
Células transfectadas para estudos de função gênica e expressão proteica
Transfecção é o processo de introdução de ácidos nucleicos em células eucarióticas. As células podem ser transfectadas de modo estável para a integração do DNA em seu genoma ou de modo transitório para expressão proteica com duração temporária. Métodos químicos, físicos e biológicos são usados para transfectar as células, possibilitando o estudo de função e expressão gênica em um ambiente celular. As aplicações incluem terapia gênica, geração de células-tronco pluripotentes induzidas (CTPi), silenciamento gênico por interferência de RNA (RNAi) e produção de anticorpos e proteínas terapêuticos.    
Categorias em destaque
Frascos de reagentes de transfecção X-tremeGENE™ 360
Transfecção
Explore nosso conjunto abrangente de reagentes essenciais para transfecção, ferramentas de seleção e protocolos para quando seu trabalho exigir resultados confiáveis de transfecção de células.
Comprar produtos
Uma visão de perto das partículas de vírus, com uma partícula dourada dominante no centro, caracterizada por sua forma esférica e inúmeras proteínas de pico. O plano de fundo tem partículas adicionais em tons de amarelo dourado e azul, tudo isso em um fundo desfocado que acentua a figura central e acrescenta profundidade à composição. A imagem captura os detalhes intrincados e a diversidade das partículas de vírus, destacando suas estruturas exclusivas.
Edição gênica e genômica funcional
O departamento de genômica avançada da Sigma-Aldrich® oferece tecnologias de ponta em edição e modulação de genes, incluindo CRISPR, Cas9 e RNAi.
Comprar produtos
Métodos comuns de transfecção
  • Lipídios e lipossomos: Lipídios catiônicos formam lipossomos que contêm DNA ou RNA para entrega. Esses lipossomos se fundem com a membrana celular e liberam ácido nucleico na célula.
  • Fosfato de cálcio: O fosfato de cálcio facilita a ligação do DNA à superfície celular, permitindo que o material genético entre na célula por endocitose.
  • Polímeros catiônicos: Na transfecção à base de polímeros, o DNA exógeno forma complexos com polímeros catiônicos, como a polietilenimina (PEI), que entram nas células hospedeiras por endocitose.
  • Transdução com lentivírus: As células são infectadas com vetores lentivírus modificados, os quais convertem seu RNA viral em DNA dupla-fita para integração no genoma do hospedeiro para entrega.
  • Microinjeção: As células-alvo são posicionadas primeiramente em um microscópio. Em seguida, o ácido nucleico é injetado diretamente no citoplasma ou núcleo com o uso de uma agulha fina de capilar de vidro.
  • Eletroporação: As células são expostas a uma corrente elétrica de alta intensidade que desestabiliza as membranas, aumentando sua permeabilidade para entrega gênica.
A transfecção é usada rotineiramente em técnicas de silenciamento gênico e edição gênica que aprimoraram nossa compreensão sobre processos biológicos complexos e possibilitaram o uso da terapia gênica para tratar doenças.
  • Os sistemas CRISPR-Cas exploram um mecanismo de defesa bacteriana que usa CRISPRs (repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente interespaçadas) genéticas ligadas a endonucleases Cas (associada às CRISPR) para cortar DNA genômico em posições desejadas e remover ou substituir genes in vivo.
  • As nucleases dedo de zinco (ZFNs) construídas são feitas de domínios de ligação de DNA e endonucleases e clivam o DNA nos sítios-alvo para edição gênica.
  • Reagentes para RNAi, como pequenos RNAs de interferência em forma de grampo (shRNAs) e pequenos RNAs de interferência (siRNAs), limitam os níveis de transcritos gênicos para silenciamento gênico por supressão da transcrição ou ativação de processos de degradação de RNA específicos para determinadas sequências.
Pesquisa de documentos
Procurando informações mais específicas?
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Localizar documentos