Fabricação de ADCs: Conjugação
Uma etapa fundamental na produção de conjugados anticorpo-fármaco (ADC) é a conjugação de um ingrediente farmacêutico ativo altamente potente a um anticorpo monoclonal (mAb) usando um ligante. Quando conjugados a um anticorpo de direcionamento, os HPAPIs citotóxicos apresentam benefícios terapêuticos mais seletivos e perfis de segurança aprimorados.
O ligante reage com resíduos de lisina ou cisteína acessíveis na superfície do mAb e pode resultar em heterogeneidade do ADC. Os ADCs de segunda geração usam mAbs projetados para uma ligação mais uniforme do ligante, o que reduz a variabilidade e aumenta a homogeneidade do ADC.
A mudança para tecnologias de uso único aumenta a eficiência e a escalabilidade da etapa de conjugação, oferecendo maior flexibilidade de processo e reduzindo os riscos de contaminação cruzada. No entanto, é fundamental garantir a compatibilidade química com os solventes orgânicos usados na conjugação de ADCs.
O Mobius® ADC Reactor foi projetado para atender a essas necessidades e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade do produto e a segurança do operador. Experimente seus benefícios-clique aqui para solicitar uma consulta técnica.
Categorias em destaque
Nossa linha completa de soluções de mistura de uso único Mobius® pode atender às suas necessidades de mistura de ingredientes farmacêuticos, desde produtos intermediários até medicamentos finais, bem como a preparação de soluções de processo, como tampões e meios.
Nosso amplo portfólio de materiais tampão fabricados de acordo com as diretrizes de GMP inclui excipientes específicos para formulação e fabricação de medicamentos, incluindo aplicações de alto risco. Não importa se o seu produto é um medicamento de molécula pequena ou grande, oferecemos tampões e ajustadores de pH de alta qualidade com suporte regulatório.
Um método de amostragem estéril fechado é cada vez mais preferido pelas autoridades regulatórias em relação aos métodos de amostragem tradicionais, como garrafas de vidro ou válvulas de aço inoxidável com vapor no local (SIP). O sistema de amostragem estéril NovaSeptum® GO foi projetado para oferecer a flexibilidade e a segurança de que você precisa ao fazer a amostragem em qualquer ponto do seu processo de biomanufatura asséptica ou estéril.
Os produtos químicos de downstream e de formulação garantem o rendimento e a segurança do seu medicamento em todo o processo de downstream. Para dar suporte a aplicações de alto risco, nossos produtos químicos são multicompendiais e fabricados de acordo com as diretrizes de GMP.
Desenvolvimento
O desenvolvimento inicial de candidatos a ADC inclui os seguintes elementos:
- O anticorpo, que pode ser um mAb, um anticorpo biespecífico (BsAb), um fragmento de ligação ao antígeno (Fab) ou outro formato.
- Uma variedade de ligantes para ajudar a manter a estabilidade da ADC, oferecer a cinética de liberação desejada e evitar a perda de carga útil após a administração ao paciente.
- Diferentes classes de carga útil que podem incluir moléculas pequenas, toxinas de proteínas, peptídeos biologicamente ativos, enzimas e radionuclídeos.
- Múltiplos solubilizadores de ADC, necessários para obter uma alta relação fármaco-anticorpo (DAR), um índice terapêutico mais amplo e maior eficácia do medicamento.
Uma etapa de conjugação eficiente e a geração de vários candidatos a ADC são essenciais para cumprir os cronogramas de desenvolvimento e identificar as opções preferidas para avançar para o desenvolvimento pré-clínico e clínico.
Desde os primeiros estágios de desenvolvimento, a produção de ADC deve ser projetada tendo em mente a escalabilidade. A escolha de tecnologias e equipamentos apropriados que permitam o escalonamento fácil da bancada para a grande escala facilitará a transição para a produção de GMP em escala clínica e comercial. Da mesma forma, a contenção deve ser o foco principal desde o início, pois os HPAPIs altamente citotóxicos precisam ser contidos para proteger os operadores e o ambiente de produção contra possíveis contaminações.
Fabricação
Durante o desenvolvimento e a fabricação de ADCs, as tecnologias de uso único podem ser usadas para aumentar a flexibilidade do processo e eliminar o risco de contaminação cruzada. Entretanto, antes da implementação, é fundamental confirmar se qualquer tecnologia de uso único é quimicamente compatível com os solventes orgânicos usados na conjugação de ADC. O risco de extraíveis e lixiviáveis (E&L) para o ADC deve ser considerado, pois eles podem alterar a segurança, a identidade, a força, a qualidade e a pureza do medicamento. Recomenda-se uma abordagem baseada em riscos e orientada por dados para dar suporte aos esforços de avaliação de riscos de E&L e à conformidade regulatória.
Considerações adicionais durante a fabricação de ADC e a conjugação em larga escala incluem:
- Garantir um suprimento robusto e prazos de entrega confiáveis para matérias-primas, incluindo o mAb e a carga útil do vinculador para manter a continuidade dos negócios e evitar interrupções no processo.
- Aumentar a probabilidade de conjugação bem-sucedida usando recipientes resistentes e à prova de vazamentos.
- Melhorar a eficiência da conjugação e a robustez do processo por meio de mistura consistente, monitoramento e controle dos principais parâmetros do processo, incluindo temperatura e pH.
- Considere a ergonomia na estratégia de contenção e na seleção de equipamentos para permitir a adição precisa e segura de reagentes, minimizando a formação de gotejamento que poderia comprometer a qualidade do mAb e do ADC.
Explore nossas soluções projetadas para enfrentar os desafios da conjugação de ADC durante o desenvolvimento e a fabricação:
- Produtos químicos de alta qualidade, matérias-primas essenciais e excipientes para fabricação e formulação, como tampões, ajustadores de pH, solventes, surfactantes e estabilizadores. Mais de 350 produtos químicos são respaldados por uma extensa documentação por meio do nosso programa Emprove®, acelerando sua avaliação de risco.
- Tecnologias de uso único, incluindo o reator Mobius® ADC e equipamentos e consumíveis de uso único para TFF, cromatografia e processamento asséptico para atender a diferentes demandas de downstream em processos de pequena e grande escala.
- Soluções de monitoramento e controle em tempo real, sistemas de amostragem e software avançado de automação e análise, que elevam o controle de processos a um novo patamar.
- Serviços abrangentes de fabricação por contrato para mAbs, cargas úteis, vinculadores, intermediários vinculador-carga útil, bioconjugação e caracterização de produtos ADC para acelerar os cronogramas de desenvolvimento e fabricação.
Visite nossa pesquisa de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Artigos relacionados
- Take advantage of strength and leak prevention in containers made from Ultimus® film. Leak free transportation in single-use bioprocessing bags.
- It is important to evaluate the compatibility of the single-use components of an equipment dedicated to conjugation such as the Mobius® ADC reactor.
- ADC payload intermediates such as, DOLCore ™, MAYCore ™, and PBDCore ™, simplify payload synthesis for the most commonly used payloads: maytansine, dolastatin, and PBD dimers.
- See the data on how the chito-oligosaccharide ChetoSensar™ overcomes ADC solubility challenges.
- ADC production relies on conjugation to link the cytotoxic payload to the mAb. Explore the benefits of a single-use reactor for efficient conjugation.
- Ver tudo (5)
Encontre mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação de suporte ao cliente
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Email [email protected]
ou ligue para +1 (800) 244-1173
Suporte adicional