Caracterização de vetores virais e biossegurança
Os desenvolvedores de terapias gênicas e terapias com células modificadas por genes fornecem tratamentos que salvam vidas a pacientes em todo o mundo. À medida que novos produtos atingem a fase de estudos clínicos, os testes de biossegurança e caracterização são essenciais para mitigar as preocupações com a segurança muito antes de serem administrados a pacientes. Também é vital que sejam identificados os desafios de processo ou comercialização, para que as terapias urgentemente necessárias possam ser introduzidas no mercado com confiança, de forma rápida e segura.
A natureza única dos produtos de terapias gênicas implica que os métodos tradicionais de teste e caracterização nem sempre podem ser aplicados a vetores virais, como o adenovírus associado (AAV), retrovírus/lentivírus ou adenovírus. Os desenvolvedores usam uma combinação de métodos rotineiros e personalizados para realizar uma análise completa da identidade, potência, segurança e estabilidade de suas novas terapias. Entende-se que o desenvolvimento e validação completos do método devem prolongar os cronogramas.
A introdução recente de uma abordagem de "plataforma" inovadora e mais flexível oferece aos desenvolvedores um melhor equilíbrio entre velocidade e personalização. Os serviços de terapias gênicas BioReliance®, por exemplo, oferecem ensaios pré-desenvolvidos que foram incluídos nos registros regulatórios em todo o mundo. Esses ensaios foram desenvolvidos e validados para permitir a personalização de parâmetros específicos (por exemplo, gene de interesse), o que permite, então, uma abordagem simplificada para validação. Desenvolvedores podem explorar essas oportunidades e aprender como uma abordagem de plataforma pode reduzir o tempo até a comercialização.
Visite nossa pesquisa de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Requisitos de testes de terapias gênicas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasmídeos | Bancos de células | Inóculo viral | Concentrado viral não processado | Concentrado viral purificado | Lote final | Células transduzidas | |
| Caracterização de linhagens celulares | ✓ | ||||||
| Agentes adventícios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Identidade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Título | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Atividade biológica | ✓ | ✓ | |||||
| Resíduos | ✓ | ✓ | |||||
| Características do produto (Osmolaridade, aspecto, pH) | ✓ | ||||||
| Teste de vírus competentes para replicação | ✓ | ✓ | |||||
| Expressão gênica | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Integração vetorial | ✓ | ||||||
| Monitoramento de plasmídeos | ✓ | ||||||
Matérias-primas
Para muitas terapias novas, especialmente terapias celulares, é muito difícil remover produtos de origem humana ou animal do processo de fabricação. Se esses materiais forem utilizados no processo, é essencial que sejam exaustivamente testados para garantir a ausência de agentes adventícios.
Bancos de células
Os bancos de células utilizados na fabricação de terapias biológicas devem ser extensamente caracterizados de acordo com as diretrizes regulatórias para biológicos e testados para garantir a ausência de agentes adventícios. Esses testes podem incluir verificação do tipo celular, testes quanto à presença de bactérias, fungos, micoplasma e possivelmente micobactérias, ensaios virais de especificidade ampla, bem como ensaios para vírus específicos e para retrovírus.
Concentrado não purificado
Os testes em concentrados não purificados, que podem incluir células produtoras transfectadas, devem incluir a verificação da identidade, podendo envolver confirmação do gene de interesse. O título dos vetores também deve ser determinado neste estágio. Também deve ser confirmada a ausência de vetores virais competentes para replicação. Testes para microrganismos (como bactérias, fungos e micoplasma) são apropriados para este material, assim como ensaios de especificidade ampla para vírus adventícios.
Eliminação no processo
Ao contrário dos biofármacos tradicionais e vetores virais não envelopados (como AAV e adenovírus), com os vetores virais envelopados, como retrovírus e lentivírus, não se pode dizer que seus processos de fabricação sejam livres de contaminantes virais. Não é possível separar ou inativar possíveis contaminantes virais sem impactar negativamente o produto. Entretanto, etapas de inativação e remoção viral podem ser incluídas no processo de fabricação de vetores virais não envelopados, e pode-se declarar que houve redução viral para muitos desses processos.
Concentrado purificado
O concentrado purificado deve incluir uma verificação da identidade, como confirmação do gene de interesse e confirmação do sorotipo do AAV. É apropriado realizar a quantificação do título infeccioso, título do genoma e potência neste estágio. Também deve ser confirmada a ausência de contaminação microbiana e de vetores competentes para replicação. Além disso, recomenda-se verificar a ausência de produtos residuais e impurezas do processo.
Produto final
A identidade do produto vetor final deve ser confirmada. Esses testes podem incluir o sequenciamento do gene de interesse, determinação de títulos de infectividade, determinação de títulos genômicos e testes de potência. A esterilidade e os níveis de endotoxinas também devem ser analisados. Além disso, as características do produto final devem ser determinadas, incluindo agregação de vetores, pH, osmolalidade, aspecto e particulados.
Encontre mais artigos e protocolos
- White Paper: Accelerating the Time to Market of Gene Therapies through Use of a Platform Approach
- Application Note: Viral Clearance Considerations for AAV Viral Vectors
- White Paper: Rapid Sterility Testing: Viral and Gene Therapy Applications
- White Paper: A Multifaceted Strategy for Viral Safety in AAV Processes
- Poster: Unlocking the Potential of Viral Vectors Through Functional Titer Assays
- Poster: Testing Approaches for Virus Vectors Used in Gene Therapy - Novel Methods and Regulatory Expectations
- Poster: A Viral Safety Strategy for Gene Therapy Viral Vectors
- Article: Updated US FDA Guidance For The Gene Therapy Industry: Key Changes And Areas Of Increased Focus
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação de suporte ao cliente
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para [email protected]
ou ligue para +1 (800) 244-1173
Assistência adicional
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Calculadoras e aplicativos
Conjunto de ferramentas na Web - ferramentas e recursos científicos de pesquisa para química analítica, ciências biológicas, síntese química e ciências de materiais.
- Customer Support Request
Selecione uma opção abaixo e preencha o formulário para contatar os nossos especialistas em assistência.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Fluxo de trabalho
Processamento upstream de vetores virais
Tomar as decisões certas no processo upstream não impacta apenas o título do vetor viral, mas também os processos downstream, cronogramas e aceitação regulatória
Processamento downstream de vetores virais
Processos eficientes de purificação de vírus podem melhorar o rendimento, diminuir o tempo até a disponibilização de produtos para o paciente e reduzir os custos de fabricação
Formulação de vetores virais e envase
Formular uma terapia gênica comercialmente viável requer um alto nível de conhecimento técnico da aplicação e assuntos regulatórios
Desenvolvimento e fabricação terceirizados de vetores virais
Parcerias com organizações de desenvolvimento e fabricação terceirizados (CDMO) desempenham um papel de importância crítica no avanço dos pipelines clínicos e no sucesso da comercialização