Amostragem estéril e asséptica
A amostragem desempenha um papel fundamental na fabricação de produtos farmacêuticos e biofarmacêuticos, garantindo a segurança e a qualidade dos medicamentos. Ela assegura a integridade do produto e facilita o monitoramento e o controle contínuos de parâmetros críticos ao longo da produção.
Com uma variedade de tecnologias de amostragem e muitos tipos diferentes de amostras, encontrar a abordagem ideal para cada etapa do seu processo pode ser um desafio.
Principais desafios da amostragem
Os principais desafios da amostragem incluem:
- Contaminação: A contaminação microbiana e a contaminação cruzada podem comprometer a qualidade do produto e a integridade da amostra.
- Conformidade regulatória: regulamentações rigorosas exigem a implementação de estratégias de amostragem robustas e validadas para atender aos padrões da indústria e garantir a qualidade do produto e a integridade da amostra.
- Estratégias de amostragem: selecionar a estratégia de amostragem adequada para as várias etapas do processo é importante, mas para etapas críticas do processo, a estratégia de amostragem correta é essencial para manter a qualidade e a segurança do produto.
Esta visão geral das tecnologias de amostragem estéril e asséptica fornece uma estrutura para ajudá-lo a navegar pelos requisitos para uma amostragem eficaz durante todo o desenvolvimento do processo e fabricação. Ao compreender suas opções, você estará apto a tomar decisões informadas, mitigar riscos, aprimorar o controle do processo e manter a conformidade com os padrões regulatórios.
Descubra como a amostragem pode proteger sua produção
Quais são os requisitos regulamentares relevantes?
Órgãos reguladores e grupos industriais defendem tecnologias de amostragem fechadas para reduzir a entrada de micróbios e garantir amostras representativas. Essa abordagem prioriza a proteção do processo e a integridade da amostra, essenciais para manter altos padrões de qualidade e segurança.
As avaliações de risco são fundamentais para determinar a estratégia de amostragem correta com base nos impactos potenciais para o medicamento. Tecnologias avançadas de amostragem permitem a avaliação precisa de parâmetros críticos, medidas proativas para mitigar os riscos de contaminação e monitoramento contínuo para controle do processo.
Equilibrar estratégias eficazes de controle da carga biológica com os requisitos regulatórios para amostragem e testes requer uma análise de risco abrangente, orientada pelas recomendações da diretriz Q9 do Conselho Internacional de Harmonização.
Como a amostragem pode ajudar a monitorar meu processo?
A amostragem tornou-se uma ferramenta essencial na fabricação farmacêutica e biofarmacêutica para monitorar parâmetros críticos de processo (CPPs) e atributos críticos de qualidade (CQAs) em todas as modalidades, operações unitárias e estágios de desenvolvimento.
A crescente adoção de tecnologias analíticas de processo (PAT) destaca o papel crucial da amostragem na manutenção do controle do processo. Os sistemas de amostragem automatizados permitem medições quase em tempo real com o mínimo envolvimento do operador, tanto no desenvolvimento do processo quanto na fabricação GMP.
As amostras são coletadas automaticamente e entregues a destinos analíticos at-line, in-line ou on-line integrados com ferramentas PAT para monitorar CPPs e CQAs, garantindo a conformidade com as rigorosas regulamentações biofarmacêuticas.
Qual abordagem de amostragem é a mais adequada para mim?
Determinar a estratégia de amostragem correta com sistemas de amostragem manuais ou automatizados depende da etapa do processo, do objetivo da amostragem e da disponibilidade de equipamentos e financiamento. Um processo pode utilizar exclusivamente amostragem manual ou pode ter evoluído para incluir amostragem manual e automatizada. Compreender os benefícios das diferentes tecnologias ajudará você a entender como cada abordagem pode ser complementar para ajudá-lo a monitorar e controlar seu processo.
As tecnologias de amostragem manual fechadas e estéreis oferecem uma maneira fácil de coletar amostras com confiança ao longo do processo e permitem a amostragem frequente e precisa a partir de vários pontos de acesso. As tecnologias de amostragem automatizadas e assépticas coletam amostras de uma fonte sem intervenção manual e as transportam diretamente para análise, para ferramentas analíticas at-line ou on-line.
Artigos relacionados
- Key considerations for process analytical technology (PAT) implementation in biopharma and its role in enabling the facility of the future.
- Discover how automated aseptic sampling as a PAT tool accelerates access to analytical and quality data, supporting Quality by Design and real-time bioprocess control.
- Assessing on-line automated sampling as part of a PAT approach to shorten bioprocess development times through rapid, data-driven decisions.
- Discover how automated sampling technology facilitates and accelerates the integration of an in-line Raman analyzer in the bioprocessing workflow.
- Discover how Process Analytical Technology (PAT) enhances biopharmaceutical manufacturing through aseptic sampling and real-time quality assurance.
- Ver tudo (6)
Encontre mais artigos e protocolos
Documentos relacionados
- White Paper: Aseptic Process Sampling Risk Mitigation – A Regulatory Perspective
There are significant consequences associated with microbial contamination during biopharmaceutical manufacturing. Contamination increases risks for the operator, the company, and potentially the patient, all of which can result in significant negative impact.
- Application Note: Microbial Integrity of NovaSeptum® Sampling Systems upon Performance of Multiple Sampling Actuations
The NovaSeptum® and NovaSeptum® GO sampling systems are a family of products designed for single-use sterile sampling throughout the biomanufacturing process.
- White Paper: Accelerate Process Development with Automated Aseptic Sampling
This whitepaper describes evaluation of the MAST® Autosampling Solution as part of an automated PAT system implemented by Takeda Pharmaceuticals.
- White Paper: Automated Aseptic Sampling for Accelerated Access to Process and Quality Data in Upstream Bioprocessing
This white paper focuses on PAT and the use of automated sampling technology to accelerate analytical and quality control methods and provide an approach for access to in-line data to monitor processes in real time.
- Application Note: Enabling Accelerated Raman Model Calibration for Seamless and Reproducible Real-Time Monitoring by Combining Raman and Automated Sampling Technologies
Explore how automated sampling can accelerate the integration of a Raman analyzer for a bioreactor application and speed up the model building phase.
Como podemos ajudar
- Se você deseja discutir como a amostragem automatizada pode ajudar a atingir seus objetivos, entre em contato conosco através do formulário Solicitar suporte especializado para ferramentas de tecnologia analítica de processos (PAT).
- Para perguntas específicas relacionadas a soluções de amostragem estéril manual para processos de uso único e/ou múltiplo, entre em contato através do nosso Formulário de contato para amostragem estéril.
Um especialista técnico entrará em contato com você em breve.
Suporte adicional
- Para obter uma visão geral de nossa oferta de amostragem manual e automatizada, explore nossas Soluções de Amostragem Estéril e Asséptica.
- Para obter mais informações sobre monitoramento e controle em tempo real em bioprocessos, você pode explorar nossas Tecnologias Analíticas de Processos.
Webinars relacionados
Neste webinar, exploraremos a estrutura regulatória que orienta as metodologias de amostragem e descreveremos as principais qualificações necessárias para uma montagem eficaz da amostragem, incluindo avaliações de integridade do sistema.