Merck
Página inicialSegurança de produtosCompreendendo rótulos de produtos
Compreendendo rótulos de produtos
Rótulos de produtos em conformidade com o GHS
Os nossos rótulos de produtos são projetados para oferecer informações atualizadas e completas sobre nossos produtos. Informações disponíveis quando e onde você mais precisa.
Em nossos rótulos, você pode encontrar:
  • Nome completo e descrição do produto
  • Informações sobre perigos à segurança e à saúde
  • Dados analíticos específicos do lote em vários tipos de produtos
  • Pictogramas para reconhecimento instantâneo de perigos
  • Dados úteis para referência, n.º do CAS (Chemical Abstracts Service), fórmula química.
Rótulos de produtos
Figura 1.Rótulos de produtos
  1. Número do produto
  2. Unidade de medida
  3. Nome do produto
  4. Sufixo do nome
  5. Marca do portfólio
  6. Pictogramas do GHS
  7. Palavra de advertência/Frases de perigo e precaução
  8. Número de pedido do processo
  9. N.º do Lote
  10. Data de validade
  11. Propriedade físico-químicas
  12. Número do CAS ou UFI
  13. Temperatura de armazenamento
  14. Código da matriz de dados bidimensional
  15. País de origem
  16. Exoneração de responsabilidade
  17. Frases de perigo da UE
  18. Substância indutora do perigo
  19. URL do site
  20. M vibrante
  21. Razão social da empresa e endereço
Legenda dos rótulos de nossos produtos
DescriçãoPictogramaClasse de perigo e categoria de perigo
Bomba explodindoPictograma de bomba explodindo
  • Explosivos instáveis
  • Explosivos das divisões 1.1 a 1.4
  • Substâncias autorreativas, misturas tipos A,B
  • Peróxidos orgânicos, tipos A,B
ChamaPictograma de chama
  • Aerossóis, cat. 1,2
  • Sólidos inflamáveis, cat. 1,2
  • Líquidos inflamáveis, cat. 1,2,3
  • Gases inflamáveis
  • Gás inflamável, cat. 1A, 1B
  • Gás pirofórico, cat. 1A
  • Gás quimicamente instável, cat. 1A, 1B
  • Substâncias e misturas autorreativas, tipos B, C, D
  • Produtos químicos sob pressão, cat. 1,2
  • Líquidos pirofóricos, cat. 1
  • Sólidos pirofóricos, cat. 1
  • Substâncias e misturas passíveis de autoaquecimento, cat. 1,2
  • Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis, cat. 1,2,3
  • Substâncias e misturas autorreativas, tipos E e F
  • Peróxidos orgânicos tipo B,C,D,E,F
  • Explosivos dessensibilizados, cat. 1,2,3,4
Chama sobre círculoPictograma de chama sobre círculo
  • Gases comburentes, cat. 1
  • Líquidos oxidantes, cat. 1,2,3
  • Sólidos oxidantes, cat. 1,2,3
Cilindro de gásPictograma de cilindro de gás
  • Produtos químicos sob pressão, cat. 1,2,3
  • Gases sob pressão
    • Gás comprimido
    • Gás liquefeito
    • Gás liquefeito refrigerado
    • Gás dissolvido
CorrosãoPictograma de corrosão
  • Corrosivo para metais, cat. 1
  • Corrosão/irritação à pele, cat. 1(1A, 1B, 1C)
  • Lesões oculares/irritação ocular graves, cat. 1
Crânio e ossos cruzadosPictograma de crânio e ossos cruzados
  • Toxidade aguda, cat. 1, 2,3 (oral, dérmica, por inalação)
Ponto de exclamaçãoPictograma de ponto de exclamação
  • Toxidade aguda, cat. 4 (oral, dérmica, por inalação)
  • Corrosão/irritação à pele, cat. 2
  • Dano/irritação ocular grave, cat. 2/2A
  • Sensibilização da pele, cat. 1,1A,1B
  • Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única, cat. 3
  • Nocivo à camada de ozônio, cat. 1
Perigoso à saúdePictograma de perigoso à saúde
  • Sensibilização respiratória, cat. 1,1A,1B
  • Mutagenicidade em células germinativas, cat. 1,1A,1B,2
  • Carcinogenicidade, cat. 1,1A,1B, 2
  • Toxicidade reprodutiva, cat. 1,1A,1B,2
  • Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única, cat. 1,2
  • Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição repetida, cat. 1,2
  • Perigo de aspiração, categoria 1,2
Meio ambientePictograma de meio ambiente
  • Perigoso para meio ambiente aquático, curta duração (agudo), cat. 1
  • Perigoso para o meio ambiente aquático, longa duração (crônico), cat. 1,2
Outros elementos regionais
  • EUA
    • Asfixiante simples
    • Pó combustível
    • Gases pirofóricos