104558
Sigma-Aldrich
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol
97%
Sinônimo(s):
3-Mercapto-1,2,4-triazole
Empirical Formula (Hill Notation):
C2H3N3S
Número CAS:
Peso molecular:
101.13
Beilstein/REAXYS Number:
107731
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
97%
pf
221-224 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 50 g/L
SMILES string
Sc1nc[nH]n1
InChI
1S/C2H3N3S/c6-2-3-1-4-5-2/h1H,(H2,3,4,5,6)
InChI key
AFBBKYQYNPNMAT-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol is a mercapto-substituted 1,2,4-triazole ligand and exhibits tautomerism in solution. 1H-1,2,4-Triazole-3-thiol forms novel luminescent polymers with cadmium(II) salts. 1H-1,2,4-Triazole-3-thiol undergoes regioselective S-alkylation to form a series of S-substituted derivatives.
Aplicação
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol was used in a study to design a surface enhanced Raman scattering based probe for fast and accurate detection of DNA markers.
Embalagem
10 g in glass bottle
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Lan Sun et al.
Analytical chemistry, 79(11), 3981-3988 (2007-05-01)
To provide rapid and accurate detection of DNA markers in a straightforward, inexpensive, and multiplex format, an alternative surface-enhanced Raman scattering based probe was designed and fabricated to covalently attach both DNA probing sequence and nonfluorescent Raman tags to the...
Anion-induced coordination versatility of 1H-1, 2, 4-triazole-3-thiol (HtrzSH) affording a new hybrid system of cadmium (II) polymers: synthesis, structure, and luminescent properties.
Zhang RB, et al.
Crystal Growth & Design, 8(7), 2562-2573 (2008)
A histochemical study of muscles of mice infected with Trichinella spiralis.
H N Awadalla et al.
Journal of the Egyptian Society of Parasitology, 12(1), 33-39 (1982-06-01)
Synthesis of novel 1, 3-substituted 1H-[1, 2, 4]-triazole-3-thiol derivatives.
Eliazyan KA, et al.
Heteroatom Chem., 20(7), 405-410 (2009)
Effect of some new antibilharzial drugs on oxygen consumption of mouse diaphragm and liver homogenates in experimental bilharziasis.
S M Amin et al.
Journal of the Egyptian Society of Parasitology, 12(1), 107-114 (1982-06-01)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.