107840
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroacetophenone
99%
Sinônimo(s):
Phenyl trifluoromethyl ketone, α,α,α-Trifluoroacetophenone
Fórmula linear:
CF3COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
174.12
Beilstein/REAXYS Number:
1866286
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
200
teor
99%
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
pb
165-166 °C (lit.)
46-48 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
2,2,2-Trifluoroacetophenone is the starting material for the synthesis of f 3-trifluoromethyl-3-phenyldiazirine. It undergoes asymmetric reduction with optically active Grignard reagent to form 2,2,2-trifluoro-1-phenylethanol. It undergoes condensation with biphenyl, terphenyl, a mixture of biphenyl with terphenyl, phenyl ether and diphenoxybenzophenone to form new aromatic 3F polymers.
Aplicação
2,2,2-Trifluoroacetophenone was used in the synthesis of new fluorinated polymers, having high average molecular weight, high thermal stability and good film-forming properties.
Embalagem
5, 25, 100 g in glass bottle
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Declarações de precaução
Órgãos-alvo
Respiratory system
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR
UN1224 - class 3 - PG 3 - Ketones, liquid, n.o.s., HI: all
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
41 °C - closed cup
Synthesis and gas transport properties of new aromatic 3F polymers.
Guzman-Gutierrez MT, et al.
Journal of Membrane Science, 323(2), 379-385 (2008)
Caio Cesar de Lima Silva et al.
Scientific reports, 9(1), 3901-3901 (2019-03-09)
Salicylic acid (SA) and its methyl ester, methyl salicylate (MeSA) are well known inducers of local and systemic plant defense responses, respectively. MeSA is a major mediator of systemic acquired resistance (SAR) and its conversion back into SA is thought...
Asymmetric Reductions. IV. The Action of the Grignard Reagent from (+)-2-Methylbutyl Chloride on 2, 2, 2-Trifluoroacetophenone.
Mosher HS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(17), 4374-4376 (1956)
J Brunner et al.
The Journal of biological chemistry, 255(8), 3313-3318 (1980-04-25)
The synthesis of 3-trifluoromethyl-3-phenyldiazirine (TPD) is reported in an overall yield of 60% based on 2,2,2-trifluoroacetophenone as starting material. TPD is rapidly photolyzed on irradiation near 350 nm to yield 35% of the diazoisomer and 65% of the corresponding carbene....
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.