124931
100
5.2 (vs air)
0.4 mmHg ( 20 °C)
98%
liquid
[α]20/D −61°, neat
n20/D 1.497 (lit.)
227-230 °C (lit.)
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Warning
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
10 - Combustible liquids
WGK 1
192.2 °F - closed cup
89 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).