12804
HBTU
≥98.0% (T), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(1H-benzotriazol-1-yl)uronium hexafluorophosphate, O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate
About This Item
Produtos recomendados
product name
HBTU, ≥98.0% (T)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (T)
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
pf
200 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(\On1nnc2ccccc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H16N5O.F6P/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
chave InChI
UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3