14509
100
≥99%
powder
core: tin
reagent type: catalyst
11 μΩ-cm, 20°C
2270 °C (lit.)
231.9 °C (lit.)
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Bi: ≤200 mg/kg
Cu: ≤100 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
Pb: ≤500 mg/kg
Sb: ≤300 mg/kg
[Sn]
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).