146455
100
2.96 (vs air)
30 mmHg ( 20 °C)
97%
liquid
464 °F
n20/D 1.388 (lit.)
90 °C (lit.)
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: slightly soluble
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
pungent
2-8°C
[H]C(=O)CC(C)C
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
WGK 2
32.9 °F - closed cup
0.5 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde