147990
100
for chiral derivatization
99%
liquid
[α]17/D −9.5°, neat
LiChropur™
HPLC: suitable
n20/D 1.426 (lit.)
175 °C (lit.)
0.820 g/mL at 20 °C (lit.)
CCCCCC[C@@H](C)O
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m1/s1
SJWFXCIHNDVPSH-MRVPVSSYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Warning
Eye Irrit. 2
10 - Combustible liquids
WGK 3
168.8 °F - closed cup
76 °C - closed cup
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).