15491
Sigma-Aldrich
Boc-Pro-OSu
≥98.0% (N)
Sinônimo(s):
Boc-L-proline N-hydroxysuccinimide ester
Empirical Formula (Hill Notation):
C14H20N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
312.32
Beilstein/REAXYS Number:
497537
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
≥98.0% (N)
atividade óptica
[α]20/D −56.0±1.0°, c = 2% in dioxane
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H20N2O6/c1-14(2,3)21-13(20)15-8-4-5-9(15)12(19)22-16-10(17)6-7-11(16)18/h9H,4-8H2,1-3H3/t9-/m0/s1
InChI key
DICWIJISMKZDDY-VIFPVBQESA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Artigos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.