157260
1-Hydroxybenzotriazole hydrate
98% dry basis wetted with not less than 14 wt. % water, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
HOBt Hydrate
About This Item
Produtos recomendados
product name
1-Hydroxybenzotriazole hydrate, wetted with not less than 14 wt. % water, 98% dry basis
Nível de qualidade
Ensaio
98% dry basis
forma
solid
qualidade
synthesis grade
adequação da reação
reaction type: Addition Reactions
pf
155-158 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
chave InChI
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To synthesize β-peptides via microwave-assisted amino acid coupling.
- In the spot synthesis of glycopeptides.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
157 °C