Documentos
177865
Sigma-Aldrich
Dichloromethane-d2
99.5 atom % D
Sinônimo(s):
Dideuteromethylenechloride, Methylene chloride-d2
Fórmula linear:
CD2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
86.94
Beilstein:
1733318
Número CE:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
25.59 psi ( 55 °C)
7.63 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
pureza isotópica
99.5 atom % D
Ensaio
≥99.00% (GC)
forma
liquid
embalagem
ampule of 1mL, 10g
glass bottle of 25g
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.0100% water
water
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
pb
40 °C (lit.)
pf
-97 °C (lit.)
densidade
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
530506233366296163
Dichloromethane-d2 99.5 atom % D
177865
Dichloromethane-d2
Dichloromethane-d2 99.9 atom % D, contains 0.1 % (v/v) TMS
530506
Dichloromethane-d2
Dichloromethane-d2 "100%", 99.96 atom % D
233366
Dichloromethane-d2
Dichloromethane-d2 ≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
296163
Dichloromethane-d2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
isotopic purity
99.5 atom % D
isotopic purity
99.9 atom % D
isotopic purity
99.96 atom % D
isotopic purity
≥99.5 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Descrição geral
Dichloromethane-d2 is a deuterated derivative of dichloromethane. It participates as a solvent during the NMR spectral analysis of polymers.
Aplicação
Dichloromethane-d2 has been employed as a deuterated solvent for sample preparation in NMR analysis.
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Applications and new developments of the direct exponential curve resolution algorithm (DECRA). Examples of spectra and magnetic resonance images.
Windig W, et al.
Journal of Chemometrics, 13(2), 95-110 (1999)
Determination of the three-dimensional, solution-phase structure of the macrolide antibiotic oxolide in CD2Cl2 and D2O from NMR constraints.
Steinmetz WE, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 43(1), 16-20 (2005)
Absolute Raman intensities, force constants, and electro-optical parameters of CH2Cl2, CD2Cl2 and CHDCl2.
Escribano R, et al.
Molecular Physics, 37(2), 361-377 (1979)
Michael Weber et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(11), 3115-3123 (2014-11-25)
Quantitative nuclear magnetic resonance (qNMR) spectroscopy is employed by an increasing number of analytical and industrial laboratories for the assignment of content and quantitative determination of impurities. Within the last few years, it was demonstrated that (1)H qNMR can be
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu
Conteúdo relacionado
A espectroscopia por RMN é uma técnica analítica para determinar a estrutura molecular, a composição química e a pureza. A RMN detecta a energia absorvida devido aos estados de rotação (spin) nuclear na presença de um forte campo magnético.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.