192384
100
97%
[α]20/D −112°, c = 1 in chloroform
n20/D 1.496 (lit.)
226-227 °C/751 mmHg (lit.)
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(O)C1
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9-11H,1,5-6H2,2-3H3/t9-,10?/m1/s1
BAVONGHXFVOKBV-YHMJZVADSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
10 - Combustible liquids
WGK 2
208.4 °F - closed cup
98 °C - closed cup
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).