205915
Sigma-Aldrich
Platinum black
greener alternative
black, powder, ≤20 μm, ≥99.95% trace metals basis
Empirical Formula (Hill Notation):
Pt
Número CAS:
Peso molecular:
195.08
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
200
teor
≥99.95% trace metals basis
forma
powder
reaction suitability
core: platinum
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
tamanho de partícula
≤20 μm
área da superfície
~25 m2/g
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Aplicação
Platinum black can be used as a catalyst to facilitate the electrochemical reactions in proton exchange membrane (PEM) fuel cells. These fuel cells are promising candidates as a clean and energy efficient power source.
Platinum black (black, powder, ≤20 μm) can be electroplated on implantable microelectrode arrays (MEAs) to improve the impedence of the device. It can also be used as a microelectrode for the formation of a microfluidic electrochemical sensor for glucose sensing applications. It can be used as a photocathode for the production of hydrogen.
Embalagem
250 mg in glass bottle
1, 5 g in glass bottle
Outras notas
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Optimum Nafion content in PEM fuel cell electrodes
Sasikumar G
Electrochimica Acta, 50.2-3, 601-605 (2004)
Composition and performance modelling of catalyst layer in a proton exchange membrane fuel cell
Marr C
Journal of Power Sources, 77(1), 17-27 (1999)
Revealing the semiconductor-catalyst interface in buried platinum black silicon photocathodes
Aguiar JA, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(21), 8123-8129 (2016)
Improving impedance of implantable microwire multi-electrode arrays by ultrasonic electroplating of durable platinum black
Arcot Desai S, et al.
Frontiers in Neuroengineering, 3, 5-5 (2010)
A droplet-based microfluidic electrochemical sensor using platinum-black microelectrode and its application in high sensitive glucose sensing
Gu S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 55, 106-112 (2014)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.