209309
Sigma-Aldrich
Iron
powder, −325 mesh, 97%
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
97%
forma
powder
reaction suitability
core: iron
reagent type: catalyst
resistividade
9.71 μΩ-cm
tamanho de partícula
−325 mesh
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Iron is generally used as a catalyst for wide variety of organic transformations. It has been used for the synthesis of magnetic polydimethylsiloxane (PDMS) for automated microcontact printing of biomolecules.
Iron can also be used:
  • For the removal of arsenate from water.
  • To synthesize Fe(III) iodide catalyst for thioglycosylation of peracetylated saccharides.
  • As a catalyst for the graphitization for microscale radiocarbon analysis of small samples.
  • For the removal of nitroaromatic pesticides by reduction.
Embalagem
500 g in glass bottle
2 kg in glass bottle
forma física
Hydrogen reduced
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
RIDADR
UN 3089 4.1 / PGIII
WGK Alemanha
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
69.8 °F
Ponto de fulgor (ºC)
21 °C
Certificado de análise
Certificado de origem
Arsenate removal by zero valent iron: batch and column tests.
Biterna M, et al.
Journal of Hazardous Materials, 149(3), 548-552 (2007)
Fabrication of biomolecule microarrays for cell immobilization using automated microcontact printing.
Cell-Based Microarrays, 83-95 (2018)
Diastereoselective thioglycosylation of peracetylated glycosides catalyzed by in situ generated iron (III) iodide from elemental iodine and iron.
Weng SS
Tetrahedron Letters, 50(46), 6414-6417 (2009)
Technical progress in AMS microscale radiocarbon analysis.
Uchida M, et al.
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B, 223(46), 313-317 (2004)
Reduction of nitroaromatic pesticides with zero-valent iron.
Keum Y S and Li Q X
Chemosphere, 54(3), 255-263 (2004)
Artigos
Mechanical alloying is a “brute force” method of affecting alloying and chemical reactions. The mixture of reactant powders and several balls are placed in the milling jar of a high-energy ball mill, for example, a shaker mill or a planetary mill.
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.