Merck
209988
Zinc
≥98%, dust, <10 μm
Sinônimo(s):
Zn
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
100 G
R$ 664,00
1 KG
R$ 779,00
5 KG
R$ 2.338,00
R$ 664,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101719
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Zinc, dust, <10 μm, ≥98%
pressão de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
dust
adequação da reação
core: zinc
reagent type: catalyst
resistividade
5.8 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
<10 μm
p.e.
907 °C (lit.)
pf
420 °C (lit.)
densidade
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
243469565148215481
Zinc dust, &lt;10&#160;&#956;m, &#8805;98%
Sigma-Aldrich
209988
Zinc
Zinc granular, 20-30&#160;mesh, ACS reagent, &#8805;99.8%
Sigma-Aldrich
243469
Zinc
Zinc granular, 30-100&#160;mesh, 99%
Sigma-Aldrich
565148
Zinc
Zinc mossy, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
215481
Zinc
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
assay
≥98%
assay
≥99.8%
assay
99%
assay
≥99%
form
dust
form
granular
form
granular
form
mossy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
Descrição geral
Zinc is an inexpensive, readily available versatile reagent in organic reactions and is commonly used as a reducing agent in organic synthesis. Zinc dust is used to reduce carbonyls, carbon-halide bonds, carbon-oxygen bonds, alkynes, and heteroatom bonds such as N-N and N-O bonds. It is also used to prepare various organozinc reagents. [1] Additionally, Zinc has been used in several well-known named reactions, like the Reformatsky reaction, the Knorr pyrrole synthesis, the Serini reaction, and the Simmons-Smith cyclopropanation.
Aplicação
Reducing agent; used for preparation of organozinc reagents, Reformatsky reagents, and the Simmons-Smith reagent (cyclopropanation).
Zinc is also used as a:
  • Reductant in the hydrothermal CO2 reduction to formic acid in batch reactors.
  • Catalyst in the synthesis of propargylamines by one pot, three component coupling of aldehydes, amines and alkynes in acetonitrile.[2]
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nicholas A Isley et al.
Green chemistry : an international journal and green chemistry resource : GC, 2015, 307-307 (2014-12-23)
Alkyl bromides and chlorides can be reduced to the corresponding hydrocarbons utilizing zinc in the presence of an amine additive. The process takes place in water at ambient temperatures, enabled by a commercially available designer surfactant. The reaction medium can
Efficient one-pot synthesis of propargylamines using zinc dust
Kantam ML, et al.
Tetrahedron Letters, 48(41), 7332-7334 (2007)
Activated zinc dust
Smith CR
Synlett, 2009(09), 1522-1523 (2009)
Knochel, P.
Chemical Reviews, 93, 217-217 (1993)
Sara Eyal et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 50(5), 798-806 (2009-05-01)
Studies in rodents indicate that the disruption of P-glycoprotein (P-gp) function increases drug distribution into the developing fetus and organs such as the brain. To simultaneously and serially evaluate the effect of P-gp activity and inhibition on the tissue distribution
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf