236055
liquid
100
reagent type: reductant
0.5 M in 2-methoxyethyl ether
0.95 g/mL at 25 °C
2-30°C
[Li+].[AlH4-]
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Water-react. 1
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
98.6 °F - closed cup
37 °C - closed cup
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).