237329
200
≥99%
solid
22 %
315 °C (lit.)
48-50 °C (lit.)
alcohol: very slightly soluble (cold)(lit.)
benzene: soluble(lit.)
carbon disulfide: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
1S/C6H3ClN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
381.2 °F - closed cup
194 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).