Todas as fotos(4)
244112
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) butoxide
reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
Orthotitanic acid tetrabutylester, TNBT, TYZOR® TBT organic titanate, Tetrabutyl orthotitanate, Tetrabutyl titanate
Fórmula linear:
Ti(OCH2CH2CH2CH3)4
Número CAS:
Peso molecular:
340.32
Beilstein:
4148236
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid (or viscous liquid)
liquid
reaction suitability
core: titanium
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
pb
206 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.00 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
86910333484253081
Titanium(IV) butoxide reagent grade, 97%
Sigma-Aldrich
244112
Titanium(IV) butoxide
Titanium(IV) butoxide purum, ≥97.0% (gravimetric)
Sigma-Aldrich
86910
Titanium(IV) butoxide
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide 95%
Sigma-Aldrich
333484
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide
Titanium(IV) propoxide 98%
Sigma-Aldrich
253081
Titanium(IV) propoxide
assay
97%
assay
≥97.0% (gravimetric)
assay
95%
assay
98%
form
liquid (or viscous liquid)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
bp
206 °C/10 mmHg (lit.)
bp
206 °C/10 mmHg (lit.)
bp
248-249 °C/11 mmHg (lit.)
bp
170 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.00 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.00 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Aplicação
Titanium(IV) butoxide can be used as a catalyst in the transesterification of methyl methacrylate and synthesis of renewable polyesters from vanillin-based dimers.
Used to prepare nanosized titania in the anatase form and ferroelectric Bi4Ti3O12 thin films. Used in the preparation of nanocrystalline TiO2 powders at room temperature.
Informações legais
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
107.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
42 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Titanium(IV) methoxide 95%
Sigma-Aldrich
404950
Titanium(IV) methoxide
Titanium(IV) isopropoxide ≥97.0%
Sigma-Aldrich
87560
Titanium(IV) isopropoxide
Titanium(IV) ethoxide
Sigma-Aldrich
86710
Titanium(IV) ethoxide
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
421073
TYZOR® 131 organic titanate
Barium acetate ACS reagent, 99%
Sigma-Aldrich
243671
Barium acetate
Anton S Poluboyarinov et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(9) (2019-05-10)
Due to their unique physical and chemical properties, monodisperse titanium oxide microspheres can be used in dye-sensitized solar cells, as cosmetic pigments, and for other applications. However, the synthesis of microspheres with narrow size distribution, desired phase composition, and porosity
Huaqiang Zhuang et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(7), 1352-1355 (2015-02-26)
Ternary core-shell heterostructured rutile@anatase@Crx Oy nanorod arrays were elaborately designed as photoanodes for efficient photoelectrochemical water splitting under visible-light illumination. The four-fold enhanced and stabilized visible-light photocurrent highlights the unique role of the interim anatase layer in accelerating the interfacial
S Anantharaj et al.
Biomacromolecules, 13(8), 2446-2455 (2012-06-21)
A new dual ester-urethane melt condensation methodology for biological monomers-amino acids was developed to synthesize new classes of thermoplastic polymers under eco-friendly and solvent-free polymerization approach. Naturally abundant L-amino acids were converted into dual functional ester-urethane monomers by tailor-made synthetic
Jun-Bing Fan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(31), 5805-5807 (2010-07-01)
A low cost and environmentally benign process for tetrabutyl titanate-controlled ring-opening polymerization of epsilon-caprolactone at ambient temperature of 10-40 degrees C is introduced affording poly(epsilon-caprolactone) with pre-designed molecular weights and narrow molecular weight distribution.
Jun Lu et al.
Nature communications, 5, 5693-5693 (2014-12-17)
The capacity fade of lithium manganate-based cells is associated with the dissolution of Mn from cathode/electrolyte interface due to the disproportionation reaction of Mn(III), and the subsequent deposition of Mn(II) on the anode. Suppressing the dissolution of Mn from the
Artigos
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films
Titanium dioxide (TiO2) is an important n-type semiconducting material that shows interesting characteristics such as photoswitchable surface wettability, high photocatalytic activity, bistable electrical resistance states and high electron drift mobility.
Perovskite-type Oxide Materials
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Protocolos
Preparation of Monodisperse Polymer Spheres
Monodisperse, surfactant-free polymer spheres for use as colloidal crystal templates can be easily obtained in reasonably large quantities. Typical synthesis methods for poly(methyl methacrylate) (PMMA) and poly(styrene) (PS) by emulsifier free emulsion polymerization are described below and yield spheres several hundred nanometers in diameter.