247693
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorotoluene
99%
Fórmula linear:
CH3C6H3(Cl)F
Número CAS:
Peso molecular:
144.57
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
99%
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
pb
154-156 °C (lit.)
densidade
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI key
CSARJIQZOSVYHA-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
2-Chloro-4-fluorotoluene generates vibronically excited, jet-cooled benzyl-type radicals by corona excited supersonic expansion coupled with a pinhole-type glass nozzle technique.
Aplicação
2-Chloro-4-fluorotoluene has been used in the preparation of 2-chloro-4-fluoro-benzylbromide.
Embalagem
25 g in glass bottle
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Declarações de precaução
Órgãos-alvo
Respiratory system
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR
UN 1993C 3 / PGIII
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
50 °C - closed cup
Chang Soon Huh et al.
The Journal of chemical physics, 136(17), 174306-174306 (2012-05-16)
By means of a technique of corona excited supersonic expansion coupled with a pinhole-type glass nozzle, we generated vibronically excited but jet-cooled benzyl-type radicals from precursor 2-chloro-4-fluorotoluene seeded in a large amount of inert carrier gas He. From an analysis...
Synthesis and antitumor activity of platinum (II) complexes containing substituted ethylenediamine ligands.
Brunner H, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 25(1), 35-44 (1990)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.