249939
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene-rhodium(I) chloride dimer
96%
Sinônimo(s):
[Rh(nbd)Cl]2, [Rh(nbd)Cl]2, dichlorobis(norbornadiene)dirhodium, 2,5-Norbornadiene-rhodium(I) chloride dimer, Chloro(2,5-norbornadiene)rhodium(I) dimer, Rhodium(I) chloride 2,5-Norbornadiene complex dimer
Empirical Formula (Hill Notation):
C14H16Cl2Rh2
Número CAS:
Peso molecular:
460.99
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
96%
reaction suitability
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Rh].Cl[Rh].[CH]1[CH]C2[CH][CH]C1C2.[CH]3[CH]C4[CH][CH]C3C4
InChI
1S/2C7H8.2ClH.2Rh/c2*1-2-7-4-3-6(1)5-7;;;;/h2*1-4,6-7H,5H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/t2*6-,7+;;;;
InChI key
RXDWVIOULPVOEO-SEGRDSFWSA-L
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Artigos
Vinyl-metal reagents play a pivotal role in organic synthesis. Among the vinyl-metal reagents available, silicon-based reagents are of increasing importance. This is largely due to their low cost, minimal toxicity, ease of handling, and the simplicity of byproduct removal.
Leia mais
A Highly Efficient Hydrosilylation Catalyst, sigma-aldrich is pleased to offer [Cp*Ru(MeCN)3]PF6, as well as a number of other catalysts for hydrosilylation.
Leia mais
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.