263257
100
99.9% trace metals basis
powder
8.12 μΩ-cm, 20°C
5027 °C (lit.)
3045 °C (lit.)
22.61 g/cm3 (lit.)
[Os]
1S/Os
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Danger
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).