264059
Sigma-Aldrich
Indium
foil, thickness 0.127 mm, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Indium element
Empirical Formula (Hill Notation):
In
Número CAS:
Peso molecular:
114.82
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
100
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
teor
99.99% trace metals basis
forma
foil
resistividade
8.37 μΩ-cm
espessura
0.127 mm
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Aplicação
Indium foil is thermal interface material with high conductance that is used in cryogenics. It can also be used as indium vapor source for the preparation of indium nitride nanowires on a silicon substrate. It may also be used in the time of flight secondary ion mass spectroscopy (ToF-SIMS) for the analysis of powder samples.
Embalagem
2.3, 9.2 g in rigid mailer
Quantidade
2.3 g = 50 × 50 mm; 9.2 g = 100 × 100 mm
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Órgãos-alvo
Lungs
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Cryogen-free operation of 10 V programmable Josephson voltage standards
Howe L, et al.
IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 23(3) (2012)
Characteristic fragment ions from lignin and polysaccharides in ToF-SIMS
Tokareva EN, et al.
Wood Science and Technology, 45(4), 767-785 (2011)
Selective-area growth of indium nitride nanowires on gold-patterned Si (100) substrates
Liang CH, et al.
Applied Physics Letters, 81(1), 22-24 (2002)
Juan Zhou et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(22), 2237-2239 (2013-02-12)
A reduced graphene oxide (RGO)-ZnIn(2)S(4) nanosheet composite was successfully synthesized via an in situ controlled growth process. The as-obtained RGO-ZnIn(2)S(4) composite showed excellent visible light H(2) production activity in the absence of noble metal cocatalysts.
Yongseok Kwon et al.
Organic letters, 15(4), 920-923 (2013-02-05)
This paper documents the first example of In(III)-catalyzed selective 6-exo-dig hydroarylation of o-propargylbiaryls and their subsequent double-bond migration to obtain functionalized phenanthrenes. Electron-rich biaryl substrates undergo hydroarylation more effectively, and the substrates with various types of substituents on the alkyne...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.