266167
Manganese
chips, thickness <2.0 mm, 99%
Sinônimo(s):
Manganese element, Manganese-55
Ensaio
99%
forma
chips
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: manganese
resistividade
185 μΩ-cm, 20°C
espessura
<2.0 mm
pb
1962 °C (lit.)
pf
1244 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
chave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.