275638
Sigma-Aldrich
Methyl phenoxyacetate
99%
Fórmula linear:
C6H5OCH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
99%
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
pb
243 °C (lit.)
densidade
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-9(10)7-12-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
BZCKRPHEZOHHBK-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Aplicação
Methyl phenoxyacetate (MPOA) was used as an acylating agent in the synthesis of loracarbef, a carbacephalosporin antibiotic.
Embalagem
10 mL in glass bottle
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Enantioselective acylation of a beta-lactam intermediate in the synthesis of loracarbef using penicillin G amidase.
Zmijewski Jr MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 32(13), 1621-1622 (1991)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.