27734
10 mmHg ( 210 °C)
200
≥98% palmitic acid basis (GC)
flakes
powder or crystals
gas chromatography (GC): suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
≤1% stearic acid (GC)
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
61-62.5 °C (lit.)
62-65 °C
≤240
≤0.5
≤240
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
13 - Non Combustible Solids
nwg
235.4 °F
113 °C
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).