277371
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)pyrrolidine
97%
Empirical Formula (Hill Notation):
C7H17NSi
Número CAS:
Peso molecular:
143.30
Beilstein/REAXYS Number:
1304636
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
teor
97%
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
pb
139-140 °C (lit.)
densidade
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)N1CCCC1
InChI
1S/C7H17NSi/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8/h4-7H2,1-3H3
InChI key
NQLVIKZJXFGUET-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Aplicação
1-(Trimethylsilyl)pyrrolidine (N-trimethylsilyl pyrrolidine) has been used in:
  • ring opening reaction of L-serine β-lactone to yield corresponding 5-amino-L-alanine derivatives
  • the preparation of iminium triflate salts
Embalagem
25 g in glass bottle
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR
UN 2924 8(3) / PGII
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
4 °C - closed cup
Exocyclic iminium salts as catalysts for alkene epoxidation by Oxone?.
Armstrong A, et al.
Tetrahedron, 55(8), 2341-2352 (1999)
Reaction of trimethylsilylamines with N-Cbz-l-serine-?-lactone: A convenient route to optically pure ?-amino-l-alanine derivatives.
Ratemi ES and Vederas JC.
Tetrahedron Letters, 35(41), 7605-7608 (1994)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.