282979
98%
liquid
n20/D 1.442 (lit.)
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
CCC(C(C)=O)C(C)=O
1S/C7H12O2/c1-4-7(5(2)8)6(3)9/h7H,4H2,1-3H3
GUARKOVVHJSMRW-UHFFFAOYSA-N
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
10 - Combustible liquids
WGK 3
152.6 °F - closed cup
67 °C - closed cup
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).