Todas as fotos(1)
299197
Sigma-Aldrich
Acetone-2-13C
99 atom % 13C
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Fórmula linear:
CH313COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
59.07
Número MDL:
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Lim. expl.
13.2 %
índice de refração
n20/D 1.359 (lit.)
pb
56 °C (lit.)
pf
-94 °C (lit.)
densidade
0.804 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
SMILES string
C[13C](C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i3+1
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
491667299189485217
Acetone-2-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
299197
Acetone-2-13C
Acetone-13C3 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
491667
Acetone-13C3
Acetone-1,3-13C2 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
299189
Acetone-1,3-13C2
Acetonitrile-13C2 99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Sigma-Aldrich
485217
Acetonitrile-13C2
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
expl. lim.
13.2 %
expl. lim.
-
expl. lim.
13.2 %
expl. lim.
-
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ethanol-13C2 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
427039
Ethanol-13C2
Methanol-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
277177
Methanol-13C
Formaldehyde-13C, d2 solution 20 wt. % in D2O, ≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D
Sigma-Aldrich
596388
Formaldehyde-13C, d2 solution
Acetone-d6 99.9 atom % D
Sigma-Aldrich
444863
Acetone-d6
Acetone natural, ≥97%
Sigma-Aldrich
W332615
Acetone
Acetone HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetone