Todas as fotos(3)
299359
Sigma-Aldrich
Urea-13C
research grade, 99 atom % 13C
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinônimo(s):
13C Labeled urea, Carbamide-13C, Carbonyldiamide-13C
Fórmula linear:
H2N13CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
61.05
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
grau
research grade
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
pf
132-135 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
SMILES string
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
603430489484677175
Urea-13C research grade, 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
299359
Urea-13C
Urea-13C 99 atom % 13C, UBT Grade
Sigma-Aldrich
603430
Urea-13C
Glycerol-2-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
489484
Glycerol-2-13C
Pyruvic-1-13C acid ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sigma-Aldrich
677175
Pyruvic-1-13C acid
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
mp
11-12 °C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
600
Quality Level
200
Quality Level
200
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Sodium L-lactate-1-13C solution 45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sigma-Aldrich
606022
Sodium L-lactate-1-13C solution
Pyruvic-1-13C acid ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sigma-Aldrich
677175
Pyruvic-1-13C acid
Sodium acetate-1-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
279293
Sodium acetate-1-13C
Urea ACS reagent, 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
U5128
Urea
Sodium bicarbonate-13C 98 atom % 13C, 99% (CP)
Sigma-Aldrich
372382
Sodium bicarbonate-13C
Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08487
Urea
Ammonium-15N chloride ≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Sigma-Aldrich
299251
Ammonium-15N chloride
E Lotterer et al.
Zeitschrift fur Gastroenterologie, 29(11), 590-594 (1991-11-01)
A 13C-urea breath test for detection of Helicobacter pylori infection was validated in 306 patients. Breath samples (four, two or one) were taken at various time points within 30 minutes after a motility inhibiting liquid test meal with citric acid