Documentos
317667
Sigma-Aldrich
Silicone oil
viscosity 5 cSt (25 °C)
Sinônimo(s):
PDMS
Fórmula linear:
[-Si(CH3)2O-]n
Número CAS:
Número MDL:
NACRES:
NA.23
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
viscosidade
5 cSt(25 °C)
pb
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
densidade
0.913 g/mL at 25 °C
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
378380378399378356
Silicone oil viscosity 5&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
317667
Silicone oil
Silicone oil viscosity 500&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
378380
Silicone oil
Silicone oil viscosity 1,000&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
378399
Silicone oil
Silicone oil viscosity 50&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
378356
Silicone oil
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
form
liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
density
0.913 g/mL at 25 °C
density
0.97 g/mL at 25 °C
density
0.97 g/mL at 25 °C
density
0.96 g/mL at 25 °C
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
Descrição geral
Silicone oil is low viscosity liquid polymerized siloxanes with organic side chains.
Aplicação
Low viscosity silicone oil has been used to prepare cellulose based electrorheological particles for medical devices. The diffusive behavior of spreading of a silicone oil polymer on solid surfaces was studied. It was also used to investigate Marangoni flow, induced by two liquid droplets on a solid surface, exposed in air. Many diverse applications of silicone oil are as heat exchangers, hydrophobic coating of glass, ceramics, textiles and leathers, component of salves.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
214.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 101.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Certificados de análise (COA)
Já possui este produto?
Os documentos relacionados aos produtos que você comprou no passado foram reunidos na Biblioteca de Documentos para sua conveniência.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dificuldade em encontrar seu produto ou número de lote?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Silicone oil viscosity 500&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
Sigma-Aldrich
378380
Silicone oil
Silicone oil viscosity 350&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
Sigma-Aldrich
378372
Silicone oil
Silicone oil viscosity 100,000&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
Sigma-Aldrich
378437
Silicone oil
Silicone oil high temperature
Sigma-Aldrich
175633
Silicone oil
Silicone oil viscosity 30,000&#160;cSt&#160;(25&#160;°C)
Sigma-Aldrich
378429
Silicone oil
Silicone oil European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S0600000
Silicone oil
vibrant-m
BM8
Viscosity Bath Media
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
50384
Silicone oil AP 150
Chasing drops: following escaper and pursuer drop couple system
Bahadur P, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 332(2), 455-460 null
Peter Nirmalraj et al.
Scientific reports, 8(1), 10763-10763 (2018-07-19)
Surface contamination and the formation of water bridge at the nanoscopic contact between an atomic force microscope tip and cell surface limits the maximum achievable spatial resolution on cells under ambient conditions. Structural information from fixed intestinal epithelial cell membrane
Diffusive two-dimensional spreading of a polymer
Albrecht U, et al.
Surface Science, 283(1), 383-386 (1993)
Pawlenko S
Organosilicon Chemistry null
Dielectric Analysis of Response Time in Electrorheological Fluids Developed for Medical Devices
American Journal of Analytical Chemistry, 2(2), 85-85 (2011)