322806
Sigma-Aldrich
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
98%
Sinônimo(s):
Octrizole
Empirical Formula (Hill Notation):
C20H25N3O
Número CAS:
Peso molecular:
323.43
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
200
teor
98%
pf
106-108 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-20(4,5)14-10-11-18(24)17(12-14)23-21-15-8-6-7-9-16(15)22-23/h6-12,24H,13H2,1-5H3
InChI key
IYAZLDLPUNDVAG-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Embalagem
100 g in glass bottle
Aplicação
UV absorber
Frases de perigo
Declarações de precaução
hazcat
Aquatic Chronic 4
storage_class_code
11 - Combustible Solids
WGK Alemanha
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Certificado de análise
Certificado de origem