Merck
326666
Palladium
powder, <1 μm, ≥99.9% trace metals basis
Palladium
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.904,00
5 G
R$ 10.510,00
R$ 1.904,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula linear:
Pd
Número CAS:
Peso molecular:
106.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141733
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
tamanho de partícula
<1 μm
p.e.
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
203939203998GF05003693
Palladium powder, &lt;1&#160;&#956;m, &#8805;99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
326666
Palladium
Palladium powder, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203939
Palladium
Palladium powder or granules, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203998
Palladium
Palladium powder, max. particle size 10 micron, weight 1&#160;g, purity 99.95%
GF05003693
Palladium
form
powder
form
powder
form
powder or granules
form
powder
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.95%
density
12.02 g/cm3 (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
Descrição geral
Average particle size determined by Fisher sub-sieve sizer
Aplicação
  • A Novel Photosensitizer Based 450-nm Blue Laser-Mediated Photodynamic Therapy Induces Apoptosis in Colorectal Cancer - in Vitro and in Vivo Study.: This study demonstrates the effectiveness of a 450-nm light source in photodynamic therapy, showing significant apoptosis in colorectal cancer cells both in vitro and in vivo (Zeng J et al., 2024).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xuxing Chen et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(16), 2582-2585 (2013-03-19)
A one-pot two-step synthesis of versatile indenones has been developed. This palladium(II)-catalyzed transformation involves generation and condensation of ortho-functionalized 1,2-benzils from 2-(2-arylethynylphenyl)acetonitriles using Ph2SO as the oxidant. The resulting 3-cyanoindenones can be converted to various valuable molecules.
Stefano Nicolai et al.
The Journal of organic chemistry, 78(8), 3783-3801 (2013-03-21)
Tetrahydrofurans and pyrrolidines are among the most important heterocycles found in bioactive compounds. Cyclization-functionalization domino reactions of alcohols or amines onto olefins constitute one of the most efficient methods to access them. In this context, oxy- and aminoalkynylation are especially
Meng Wang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(16), 2574-2577 (2013-03-15)
A novel Pd/Cu catalyzed domino reaction for the synthesis of functionalized pyrrolo[1,2-b]pyridazines from readily accessible (hetero)aryl propargyl alcohols and 1-amino-2-bromopyrroles was developed. This cascade process involves a Sonogashira cross-coupling reaction, an isomerization and an intramolecular condensation.
V Volarevic et al.
Journal of B.U.ON. : official journal of the Balkan Union of Oncology, 18(1), 131-137 (2013-04-25)
As novel therapeutic agents relevant to colon cancer therapy are explored continuously, we tested 4 R2edda-type ligand precursors O,O'-dialkyl esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N'-di-2-(4-methyl)pentanoic acid (L1.2HCl-L4.2HCl) and corresponding palladium(II) and platinum(II) complexes against the human colon cancer cell lines CaCo-2, SW480 and
Ling Li et al.
Nature chemistry, 5(7), 607-612 (2013-06-22)
The development of transition metal-catalysed cross-coupling reactions has greatly influenced the manner in which the synthesis of complex organic molecules is approached. A wide variety of methods are now available for the formation of C(sp(2))-C(sp(2)) bonds, and more recent work
Artigos
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review